Merck
SAB4502954
Sigma-Aldrich
抗TGFβ1 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
CED, DPD1, TGF-β1, 進行性, 骨幹形成異常1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 44 kDa
化学種の反応性
mouse, rat, human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TGFB1(7040)
関連するカテゴリー
詳細
TGFβ1(トランスフォーミング増殖因子β1)遺伝子はヒト染色体19q13.2にマッピングされています。
抗TGFβ1抗体は総TGFβ1タンパク質の内在性レベルを検出します。
免疫原
抗血清はヒトTGFβ1から得られる合成ペプチドに対して作り出されました。
免疫原の範囲:336-385
アプリケーション
ウサギで産生された抗TGFβ1、C末端抗体は、免疫組織染色およびウェスタンブロッティング分析で使用されています。
生物化学的/生理学的作用
TGFβ1(トランスフォーミング増殖因子β1)は、細胞活力、増殖、上皮-間葉移行を介在し、血管新生を促進します。TGFβ1はアポトーシス、器官発生、骨形成のプロセスを制御します。
特徴および利点
安心して弊社の抗体を評価してください。抗体が貴社の用途で能力を発揮しない場合は、代金を返金するか、もしくは抗体を差し換えます。さらに多くの情報が得られます。
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
文書ライブラリにアクセスする
CD44v6 promotes ?-catenin and TGF-? expression, inducing aggression in ovarian cancer cells.
Wang J
Molecular Medicine Reports, 11(5), 3505-3510 (2015)
Ken Yoshida et al.
Stem cells translational medicine, 7(12), 893-905 (2018-10-01)
Serum used in culture medium brings risks of immune reactions or infections and thus may hinder using ex vivo expanded mesenchymal stem cells (MSCs) for medical treatment. Here, we cultured MSCs in a serum-free medium (SF-MSCs) and in a medium
Fucoidan exerts protective effects against diabetic nephropathy related to spontaneous diabetes through the NF-?B signaling pathway in vivo and in vitro.
Wang Y
International Journal of Molecular Medicine, 35(4), 1067-1073 (2015)
Analysis of polymorphic TGFB1 codons 10, 25, and 263 in a German patient group with non-syndromic cleft lip, alveolus, and palate compared with healthy adults.
Stoll C
BMC Medical Genetics, 5:15, 1-9 (2004)
Loss-of-function of miR-142 by hypermethylation promotes TGF-?-mediated tumour growth and metastasis in hepatocellular carcinoma.
Yu Q
Cell Proliferation, 50(6) (2017)