抗体製品の状態
whole antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
含みます
15 mM sodium azide
交差性
chicken, bovine, human, mouse
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
indirect immunofluorescence: 1:20 using cultured cells
indirect immunofluorescence: 1:20 using human skeletal muscle sections
western blot: 1:100 using animal or human skeletal muscle.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DES(1674)
mouse ... Des(13346)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunohistochemistry of zebrafish intestines sections
- immunodetection in fish embryo samples
- immunolabeling of myofibers
生物化学的/生理学的作用
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
D8281-.2ML:
D8281-VAR:
D8281-BULK:
D8281-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)