安全性情報
AB5543
Sigma-Aldrich
Anti-MAP2 Antibody
CHEMICON®, chicken polyclonal
別名:
Anti-MAP-2, Anti-MAP2A, Anti-MAP2B, Anti-MAP2C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
製品名
抗MAP2抗体, Chemicon®, from chicken
由来生物
chicken
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rat ... Map2(25595)
特異性
微小管結合タンパク質2(MAP2)。 この抗体はすべての動物と反応することが予想されます。
免疫原
精製ウシ脳MAP2
アプリケーション
ウェスタンブロット法:1:5,000-1:10,000、ECLを使用。約280 kDaのダブレットと約70 kDaのダブレットを認識します。。
凍結組織切片の免疫組織染色。お勧めの固定液は、4%パラホルムアルデヒド(1~10分)と、その後の5分間の-20°Cのメタノールです。
免疫細胞染色:10%ホルマリンで1~10分間、その後-20°Cのメタノールで5分間固定した組織培養中の細胞に対して1:5,000-1:10,000
最適ワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
抗MAP2抗体は、IC、IH、WB用のMAP2に対する抗体です。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
神経細胞・グリアマーカー
ニューロフィラメント・神経細胞代謝
ターゲットの説明
約280 kDaのダブレットと約70 kDaのダブレットを認識します。
物理的形状
フォーマット:精製
硫酸アンモニウム沈殿
精製ニワトリIgY。 5 mMアジ化ナトリウムを含むPBS中の液体。
保管および安定性
出荷日から1年間、-20°Cで保存できます。凍結融解を繰り返さないため、分注してください。製品の回収率を最大化するため、解凍した後キャップを開ける前に、元のバイアルを遠心してください。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブ = 大脳皮質。ネガティブ = 肝臓または腎臓。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
AB5543:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stimulation of Glia Reveals Modulation of Mammalian Spinal Motor Networks by Adenosine.
Acton, D; Miles, GB
Testing null
Yumiko V Taguchi et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 37(40), 9617-9631 (2017-08-30)
Glucocerebrosidase 1 (GBA) mutations responsible for Gaucher disease (GD) are the most common genetic risk factor for Parkinson's disease (PD). Although the genetic link between GD and PD is well established, the underlying molecular mechanism(s) are not well understood. We
Riikka H Hämäläinen et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(38), E3622-E3630 (2013-09-05)
Mitochondrial DNA (mtDNA) mutations manifest with vast clinical heterogeneity. The molecular basis of this variability is mostly unknown because the lack of model systems has hampered mechanistic studies. We generated induced pluripotent stem cells from patients carrying the most common
M Catarina Silva et al.
eLife, 8 (2019-03-26)
Tauopathies are neurodegenerative diseases characterized by aberrant forms of tau protein accumulation leading to neuronal death in focal brain areas. Positron emission tomography (PET) tracers that bind to pathological tau are used in diagnosis, but there are no current therapies
Ester Orav et al.
eNeuro, 4(3) (2017-07-07)
Kainate-type glutamate receptors (KARs) are highly expressed in the developing brain, where they are tonically activated to modulate synaptic transmission, network excitability and synaptogenesis. NETO proteins are auxiliary subunits that regulate biophysical properties of KARs; however, their functions in the