Merck
P3265
Sigma-Aldrich
ポリエチレングリコール
average MN 400
別名:
PEG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
product name
ポリエチレングリコール, average mol wt 400
形状
liquid
品質水準
分子量
average mol wt 400
屈折率
n/D 1.465 (20 °C)
粘度
7.3 cSt (210 °F)
mp
4-8 °C
溶解性
water: 100 mg/mL
密度
1.1254 g/cm3 at 20 °C
1.0930 g/cm3 at 60 °C
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(エチレングリコール)(PEG)は酸化エチレンの多量体で、低コスト、生体適合性、親水性といった独自の特性を有することから、主として合成ポリマーとして使用されます。生物医学で用いるヒドロゲルの生成に使用できます。
アプリケーション
PEGには生物医学分野でさまざまな用途があり、エネルギー貯蔵および薬物送達にも使用されます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
P3265-BULK:
P3265-1KG:
P3265-5G-KC:
P3265-5G:
P3265-500G:
P3265-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Takuya Nakayama et al.
Developmental biology, 426(2), 472-486 (2016-09-07)
We describe a novel recessive and nonlethal pigmentation mutant in Xenopus tropicalis. The mutant phenotype can be initially observed in tadpoles after stage 39/40, when mutant embryos display markedly reduced pigmentation in the retina and the trunk. By tadpole stage
Hydrogels in craniofacial tissue engineering
Biomaterials for Oral and Dental Tissue Engineering, 47-64 (2017)
Entrapment of essential oils in hydrogels for biomedical applications
Polymeric Gels, 125-141 (2018)
Biomedical hydrogels
Biomaterials, Artificial Organs and Tissue Engineering, 107-115 (2005)
Vanessa Martínez-Francés et al.
Frontiers in pharmacology, 8, 467-467 (2017-08-10)
In Valencia Region (Spain), some wild and cultivated sages are used for medicinal purposes. Among them
資料
ポリエチレングリコール(PEG)は、生物学的、化学的応用や医薬品開発に有用な化学的性質を有するエチレンオキシドと水との縮合ポリマーです。研究用途にPEGを使用する際に考慮すべき4つのポイントをご紹介します。
関連コンテンツ
有機合成・材料科学のセールを開催中!約18,000点を希望販売価格が最大70%OFFでご提供