製品名
抗コネクシン-43 ウサギ宿主抗体, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
mammals, human
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:2,000 using human or animal tissue sections
immunohistochemistry (frozen sections): 1:2,000 using human or animal tissue sections
indirect immunofluorescence: 1:400 using cultured BHK cells
microarray: suitable
western blot: 1:8,000 using an animal tissue extract
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GJA1(2697)
mouse ... Gja1(14609)
rat ... Gja1(24392)
詳細
ギャップ結合は、隣接細胞の細胞質を直接つなげる細胞間チャネルの集合体で構成される特殊な細胞膜領域です。ギャップ結合は、組織における細胞および器官の機能を調整し、細胞間の代謝的連携、電子カップリング、細胞の生理学的活性の同調化、成長のコントロール、および発達の調節に関与します。ギャップ結合チャンネルは、隣接した細胞間のイオン、ヌクレオチド、低分子の交換を行います。他の膜チャンネルとは異なり、細胞間のチャンネルは 2 つの対向する細胞膜にかかっており、両方の細胞からコネクソンと呼ばれるヘミチャンネルで構成される必要があります。これらのチャンネルは、1 kDa の大きさの分子を透過でき、また、ほとんどの哺乳類細胞において、その存在が報告されています。2 つのコネクソンは、細胞外領域で相互作用し、完全な細胞間チャンネルを形成します。それぞれのコネクソンは、コネキシンと呼ばれる 6 つの類似した、または同一のタンパク質によって構成されます。コネキシン(Cx)は、分子量 26~70 kDa の、極めて相関の高いタンパク質のマルチ遺伝子ファミリーです。少なくとも 12 の異なるコネキシン遺伝子が哺乳類で同定されており、その多くが様々な組織および細胞タイプにおいて発現しています。哺乳類では2つの異なる系統が特定されており、1つはクラス I、別名βグループであり、Cx26、Cx30、Cx31、Cx31.1、Cx32 が含まれ、もう一方のクラス II、別名αグループには、Cx33、Cx37、Cx40、Cx43、Cx46 が含まれます。
コネキシン-43(Cx-43)は、43kDa のタンパク質であり、ギャップ結合を形成するコネキシンタンパク質ファミリーに属します。星状細胞、心筋および平滑筋、血管内皮、脳室上皮、線維芽細胞、ケラチノサイト、レンズおよび角膜上皮など、様々なタイプの細胞が発現しています。さらにこのタンパク質は、軟髄膜、白血球、ライディッヒ細胞、マクロファージ、乳腺の虹彩、骨細胞、卵巣顆粒膜、膵臓β細胞、着床前胚盤胞、セルトリ細胞、甲状腺濾胞細胞、および栄養芽層巨大細胞にも存在しています。
特異性
免疫原
アプリケーション
マウス脳由来全抽出物を使用した免疫ブロッティングで、最小使用希釈率は1:8,000と決定されています。
アセトン固定培養ベビーハムスター腎臓細胞(BHK)の間接免疫蛍光染色で、最小使用希釈率は 1:400と決定されています。
ラット心臓の間接免疫蛍光染色で、最小使用希釈率は1:2,000と決定されています。(ラット肝臓切片では陰性)
トリプシン消化したヒトまたは動物組織のホルマリン固定パラフィン包埋組織の間接免疫ペルオキシダーゼ染色で、最小使用希釈率は1:2,000と決定されています。
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
C6219-.2ML:
C6219-BULK:
C6219-VAR:
IXO11183:
C6219-100UL:
C6219-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.