Merck
すべての画像(15)
主要文書
安全性情報
ZRB1179
Sigma-Aldrich
抗コネキシン43抗体 クローン5H23 ZooMAb® ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5H23, recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 147.49 kDa
observed mol wt ~39 kDa
化学種の反応性
mouse, human, rat
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
bovine
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable (peptide)
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
bovine ... Gja1(281193)
human ... GJA1(2697)
mouse ... Gja1(14609)
rat ... Gja1(24392)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン5H23は、コネキシン-43を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端領域に由来する20アミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒトコネキシン-43のC末端領域に由来する20アミノ酸に対応するKLH結合直鎖状ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、マウスおよびヒトの脳、ヒト心臓組織のライセートでコネキシン-43を検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト心臓組織切片でコネキシン-43を検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:1,000で使用、HUVECおよびA431細胞でコネキシン-43を検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗コネキシン 43 クローン5H23 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1179)は、コネキシン-43を特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
ギャップ結合α-1 タンパク質(UniProt:P17302;別名コネキシン-43、Cx43、ギャップ結合 43 kDa 心臓由来タンパク質)は、ヒトGJA1(別名GJAL)(Gene ID: 2697)によりコードされています。コネキシンは集合して六量体(コネクソン)となりギャップ結合を形成し、イオンおよびその他の小分子が隣接細胞との間を通過することを可能にします。ギャップ結合は、ホメオスタシス、細胞内の代謝共同およびシンクロナイゼーション、形態形成、細胞分化、生育調節など、さまざまな細胞プロセスに重要な役割を果たしています。コネキシンは通常において半減期が短く、ギャップ結合の制御およびギャップ結合を介したコミュニケーションにおいて極めてダイナミックで短時間での変化を可能にするため、結合制御の重要な要素です。心筋細胞では、3つのタイプのコネキシン(コネキシン40、43、45)が特定されています。これらのコネキシンはそれぞれ、固有で特異的な電気生理学的特性を有したチャネルを形成します。コネキシン-43は、複数回膜貫通タンパク質であり、広範な組織発現パターンを有する最も遍在性のコネキシンです。コネキシン-43は複数の部位でリン酸化されることが特定されており、リン酸化は輸送、集合、gatingおよびturnoverのキネティクスを細胞周期のステージに特異的なかたちで制御することが示されています。コネキシン-43は、PRKCGによりセリン368でリン酸化され、このリン酸化によりギャップ結合プラークの分解およびギャップ結合活性の阻害が誘導されます。CK1によるセリン325、328、330のリン酸化は、ギャップ結合アセンブリを調節し、PRKCDによるセリン368のリン酸化は小胞への内在化の誘因となり、プロテアソームを介した分解をもたらします。心筋虚血発生時は、コネキシン-43は脱リン酸化され、それによりギャップ結合が開放され虚血性傷害が伝播されていることが示されています。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
25 μLで溶解後、30 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
ZRB1179-25UL:
ZRB1179-4X25UL:
試験成績書(COA)