Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
MAB3067
Sigma-Aldrich
Anti-Connexin 43 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 4E6.2
別名:
Gap junction 43 kDa heart protein, connexin 43, gap junction protein, alpha 1, 43kDa, gap junction protein, alpha 1, 43kDa (connexin 43), gap junction protein, alpha-like
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
4E6.2, monoclonal
application:
ELISA
ICC
IHC
WB
化学種の反応性:
mouse, rat, pig, canine
テクニック:
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
54
製品名
抗コネキシン43抗体、クローン4E6.2, clone 4E6.2, Chemicon®, from mouse
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4E6.2, monoclonal
化学種の反応性
mouse, rat, pig, canine
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GJA1(2697)
詳細
コネキシンは相同性の高いタンパク質で、六量体(コネクソン)として会合して、ギャップ結合を形成します。これは小さなチャネルで、隣接する細胞間でイオンや1,200ダルトンまでの低分子の通過を可能にします。ギャップ結合は、ホメオスタシス、細胞内の代謝共同およびシンクロナイゼーション、形態形成、細胞分化、生育調節など、さまざまな細胞プロセスに重要な役割を果たしています。最も幅広く研究されているコネキシンは、26、32、43および45 kDaのアイソフォームです。コネキシン43は、コネキシンタンパク質のα型(グループII)サブファミリーに属し、4か所の膜貫通領域があり、細胞質内にアミノ末端とカルボキシル末端を持つ382のアミノ酸からなるタンパク質です。細胞内で急速にターンオーバーし、そのモノマーは小胞体/ゴルジ体ネットワークに存在し、既存のコネキシン43チャネルの分解により、会合に利用できるリザーバーを形成している可能性があります。コネキシン43は、心房および心室筋細胞、顆粒細胞、星状細胞、線維芽細胞、軟髄膜細胞、脳、肺、平滑筋、子宮筋、腎臓、水晶体、上皮、角膜および精巣を含むさまざまな組織で検出されています。コネキシン43はまた、移動する心臓神経冠細胞間のコミュニケーションにも関与している可能性があります。
特異性
コネキシン43 マウス脳ライセートのウェスタンブロッティングで、分子量43~47 kDaのタンパク質を認識します。 マウスコネキシン43の配列はラットと同一であり、ブタでは1アミノ酸が異なります。 この配列と他のコネキシンとの相同性は知られていません。 またマウス角化細胞およびラット心臓の凍結切片においても、コネキシン43の検出に有効でした。
免疫原
エピトープ:C末端
マウスコネキシン43配列の252~270位置に対応する合成ペプチド この配列はラットとウシで同一です。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング(比色検出)
希釈倍率1:1,000~1:10,000でライセートを調製し、プロテアーゼ阻害剤を推奨します。マウス脳ライセートのウェスタンブロッティングで、分子量43~47 kDaのタンパク質を認識します。
免疫細胞染色:
希釈倍率1:50~1:250で、免疫細胞染色に使用されました。
免疫組織染色:
以前のロットを使用し、凍結ヒト皮膚組織の表皮の中間層と上層のケラチノサイトで、コネキシン43の発現が検出されました(Arita, Ken, et al. (2006). Am. J. Pathol. 169:416-423)。
免疫組織染色:
以前のロットを使用し、ヒトとラットの心臓組織におけるコネキシン43の発現が検出されました(希釈倍率1:500)。
ELISA:
以前のロットの抗体がELISAで使用されました。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗コネキシン43抗体クローン4E6.2は、コネキシン43の濃度を検出します。ELISA、IC、IHおよびWBでの使用について文献発表され、検証されています。
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
分子接着(CAM)
品質
ラット脳ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:1,000で使用、マウス脳ライセート10 μg中のコネキシン43を検出できます。
ターゲットの説明
43-47 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインA
精製マウスモノクローナルIgG1、PBS溶液、アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
未希釈アリコートでは、2~8ºCで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
マウス脳組織ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB3067:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rengasayee Veeraraghavan et al.
eLife, 7 (2018-08-15)
Computational modeling indicates that cardiac conduction may involve ephaptic coupling - intercellular communication involving electrochemical signaling across narrow extracellular clefts between cardiomyocytes. We hypothesized that β1(SCN1B) -mediated adhesion scaffolds trans-activating NaV1.5 (SCN5A) channels within narrow (<30 nm) perinexal clefts adjacent
Connexin 43 confers resistance to hydrogen peroxide-mediated apoptosis.
Giardina, SF; Mikami, M; Goubaeva, F; Yang, J
Biochemical and biophysical research communications null
Effect of right ventricular versus biventricular pacing on electrical remodeling in the normal heart.
Saba, S; Mehdi, H; Mathier, MA; Islam, MZ; Salama, G; London, B
Circulation. Arrhythmia and Electrophysiology null
Rengasayee Veeraraghavan et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 468(10), 1651-1661 (2016-08-12)
It was recently demonstrated that cardiac sodium channels (Nav1.5) localized at the perinexus, an intercalated disc (ID) nanodomain associated with gap junctions (GJ), may contribute to electrical coupling between cardiac myocytes via an ephaptic mechanism. Impairment of ephaptic coupling by
Sathya D Unudurthi et al.
Journal of the American Heart Association, 5(4), e002865-e002865 (2016-04-22)
Two-pore K(+) channels have emerged as potential targets to selectively regulate cardiac cell membrane excitability; however, lack of specific inhibitors and relevant animal models has impeded the effort to understand the role of 2-pore K(+) channels in the heart and