product name
Anti-Connexin 43 Antibody, CT, cytosolic, Chemicon®, from rabbit
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, rat, mouse
包装
antibody small pack of 25 μg
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GJA1(2697)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞骨格
接着分子(CAM)
2-10 µg of a previous lot was used in immunoprecipitation.
ELISA:
A previous lot of this antibody was used at 1:10,000-100,000 dilution using 50 - 100 ng Cx43 control peptide (Catalog number AG636) per well.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
品質
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected CONNEXIN 43 on 10 μg of Huvec lysates.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Positive Control: Heart tissue, mouse brain tissue lysate.
その他情報
法的情報
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
AB1728-25UG:
AB1728:
試験成績書(COA)