Merck
MAB3574
Sigma-Aldrich
Anti-Vinculin Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, VIIF9 (7F9)
別名:
Anti-CMD1W, Anti-CMH15, Anti-HEL114, Anti-MV, Anti-MVCL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
製品名
抗ビンキュリン抗体、クローンVIIF9(7F9), clone VIIF9 (7F9), Chemicon®, from mouse
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
VIIF9 (7F9), monoclonal
化学種の反応性
mouse, human, pig, rabbit, monkey, bovine
包装
antibody small pack of 25 μg
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VCL(7414)
特異性
ビンクリン。 細胞内に局在し、細胞骨格に結合しています。
免疫原
正常成人子宮から抽出した粗平滑筋
アプリケーション
ウェスタンブロッティング。希釈倍率1:1000:117 kDaバンド推奨するブロッキングバッファーは2%BSAを添加したTBS-Tweenです。推奨する希釈バッファーは0.05%アジ化ナトリウムを添加したTBS-Tweenです。10%のゲル濃度および/または4~20%(または同程度)のグラジエントゲルを推奨します。
凍結パラフィン包埋組織切片での免疫組織染色。凍結組織切片の推奨される固定は、室温での6分間アセトン固定です。ホルマリン固定パラフィン包埋組織切片では、0.01 Mクエン酸バッファー(pH 6.0)中で8~10分間電子レンジにかけます(注記:電子レンジはそれぞれ異なるので、調整が必要と思われます)。必要であれば、その後酵素で消化します(0.01%プロナーゼで10分間)。推奨するブロッキング剤はウシ胎児血清です。メチルカルノア液で固定した組織での使用も成功しています。
免疫細胞染色(下記、アプリケーションノート参照)。
免疫沈降。推奨する抽出バッファーは、20 mM Tris-HCl(pH 7.4)、150 mM NaCl、1% Triton X-100、0.1% SDS、0.5%デオキシコール酸-NaCl、0.5 mM PMSFです。最終反応液量は1 mLで、推奨する捕捉剤はアガロース結合抗マウスIgG抗体です。注記:筋特異的アイソフォーム、メタビンクリン(分子量150 kDa)が共沈殿できます。
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
MAB3574のアプリケーションノート
免疫細胞染色
培養細胞用、以下の方法を使用してください:(1)細胞をバッファー"A"(100 mM Pipes(溶解し、KOHで滴定)、0.5 mM MgCl2、0.1 mM EDTA、0.01M EGTA(溶解し、KOHで滴定)pH 6.9)で2回洗浄します。(2)室温で15分間固定(3.7%ホルマリン、0.2% Triton X-100、2 Mグリセロール:バッファーAで調製)します。(3)バッファー"A"で3回洗浄します。(4)一次抗体とのインキュベーションなどに進めます。
抗ビンクリン抗体クローンVIIF9(7F9)はビンクリンに対する抗体で、IP、WB、IC、IH(P)で使用できます。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
細胞骨格シグナル伝達
品質
試験済み
物理的形状
0.02 Mリン酸バッファー+0.25 M NaCl溶液、0.1%アジ化ナトリウム含有
フォーマット:精製
保管および安定性
未希釈アリコートで、2~8°Cで受領日から最長6か月保存できます。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブコントロール:
すべての細胞種でビンクリンは存在しています。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB3574:
MAB3574-25UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Actin filaments at the leading edge of cancer cells are characterized by a high mobile fraction and turnover regulation by profilin I.
Lorente, G; Syriani, E; Morales, M
Testing null
Andreu Blanquer et al.
PloS one, 11(5), e0156644-e0156644 (2016-06-01)
The use of biocompatible materials, including bulk metallic glasses (BMGs), for tissue regeneration and transplantation is increasing. The good mechanical and corrosion properties of Ti40Zr10Cu38Pd12 BMG and its previously described biocompatibility makes it a potential candidate for medical applications. However
Ting Zhang et al.
Development (Cambridge, England), 141(22), 4332-4342 (2014-11-06)
Recently, emerging evidence has shown that Stat3 controls tumor cell migration and invasion. However, the molecular mechanisms by which Stat3 controls the cell movement remain largely unknown. Embryonic gastrula progenitors display coordinated and orientated migration, called collective cell migration. Collective
Kevin E Sloan et al.
Cancer research, 65(23), 10930-10937 (2005-12-03)
We recently identified the immunoglobulin-CAM CD155/PVR (the poliovirus receptor) as a regulator of cancer invasiveness and glioma migration, but the mechanism through which CD155/PVR controls these processes is unknown. Here, we show that expression of CD155/PVR in rat glioma cells
Anand Patel et al.
European journal of cell biology, 91(3), 171-179 (2012-01-31)
Throughout pregnancy the cytotrophoblast, the stem cell of the placenta, gives rise to the differentiated forms of trophoblasts. The two main cell lineages are the syncytiotrophoblast and the invading extravillous trophoblast. A successful pregnancy requires extravillous trophoblasts to migrate and