結合体
Atto 550 conjugate
品質水準
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
形状
liquid
含みます
50% glycerol as stabilizer
化学種の反応性
mouse
濃度
1 mg/mL protein
テクニック
immunofluorescence: suitable
protein array: 2.8 μg/mL
蛍光検出
λex 550 nm; λem 576 nm in PBS
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
物理的形状
アナリシスノート
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
43394-1ML-F:
43394-VAR-F:
43394-BULK-F:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
イムノブロッティング(ウェスタンブロット転写法)は現代のプロテオミクス研究において一般的な手法です。
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.