由来生物
donkey
品質水準
結合体
CF™ 488A conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
goat
濃度
~2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
蛍光検出
λex 490 nm; λem 515 nm
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
Binds all goat IgGs (minimal cross-reaction with chicken, guinea pig, hamster, horse, human, mouse, rabbit and rat serum proteins)
免疫原
goat IgG (H+L)
アプリケーション
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Immunohistochemistry (1 paper)
Immunohistochemistry (1 paper)
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(0.05% アジ化ナトリウム、50% グリセロール、2 mg/mL BSA含有)
調製ノート
Protect from light.
法的情報
この製品は、Biotium, Incの許可の下、シグマ アルドリッチ社が販売しています。この製品は、12/334,387、12/607,915、12/699,778、12/850,578、61/454,484を含むがこれに限定されず、Biotium, Incによって所有またはライセンス取得されている米国特許および米国特許外の対応する特許請求、または特許出願のいずれかひとつ以上によって保護されています。購入者には、その購入者によって支払われた購入価格を考慮して、購入者独自の研究のために購入量分の製品を添付の製品説明書と一致する方法で使用できるように、限定的で非独占的な譲渡不可のライセンスが与えられます。ここで明示的に認められている場合を除いて、この製品の販売により、Biotium, Incの特許権や他の知的所有権の下、暗示や禁反言によって特別に購買者にいかなるライセンスも付与または譲渡されません。購入者は、この製品を第三者に転売または譲渡してはならず、また、診断目的、治療目的、予防目的を含むがこれに限定されない商業目的では使用できません。本製品は研究専用です。診断目的などの他の目的で使用するには、Biotium, Incから個別のライセンスを取得する必要があります。この製品を研究以外の目的で使用するためのライセンス購入に関する詳細については、Biotium, Inc.にお問い合わせください。住所:3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545、Tel: (510) 265-1027Fax: (510) 265-1352Email:btinfo@biotium.com
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4600032-50UL:
SAB4600032-250UL:
Molecular vision, 24, 174-186 (2018-02-22)
The present study is designed to identify the influences of genetic background on optic nerve regeneration using the two parental strains (C57BL/6J and DBA/2J) and seven BXD recombinant inbred mouse strains. To study regeneration in the optic nerve, Pten was
Nature communications, 14(1), 47-47 (2023-01-05)
Obesity increases asthma prevalence and severity. However, the underlying mechanisms are poorly understood, and consequently, therapeutic options for asthma patients with obesity remain limited. Here we report that cholecystokinin-a metabolic hormone best known for its role in signaling satiation and
APL bioengineering, 5(1), 016104-016104 (2021-03-18)
Biomaterials are being developed as therapeutics for spinal cord injury (SCI) that can stabilize and bridge acute lesions and mediate the delivery of transgenes, providing a localized and sustained reservoir of regenerative factors. For clinical use, direct injection of biomaterial
Journal of neurophysiology, 118(1), 394-403 (2017-04-21)
In the core of a brain infarct, loss of neuronal function is followed by neuronal death within minutes. In an area surrounding the core (penumbra), some perfusion remains. Here, neurons initially remain structurally intact, but massive synaptic failure strongly reduces
Temporal tracking of microglial and monocyte single-cell transcriptomics in lethal flavivirus infection.
Acta Neuropathologica Communications, 11, 60-60 (2023)