Merck
SAB4600036
Sigma-Aldrich
Anti-Rabbit IgG (H+L), highly cross-adsorbed, CF 488A antibody produced in donkey
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
donkey
品質水準
結合体
CF 488A conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
rabbit
濃度
~2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
蛍光検出
λex 490 nm; λem 515 nm
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
Immunoglobulin G (IgG) belongs to the immunoglobulin family and is a widely expressed serum antibody. An immunoglobulin has two heavy chains and two light chains connected by a disulfide bond. It is a glycoprotein and mainly helps in immune defense. IgG is a major class of immunoglobulin. Immunoglobulin G (IgG) participates in hypersensitivity type II and type III. Rabbit IgG is further divided into five classes- IgM, IgG, IgA, IgD and IgE. It has only one IgG variant with one interheavy disulfide bridge. It helps in opsonization, complement fixation and antibody dependent cell mediated cytotoxicity.
特異性
Binds all rabbit IgGs (minimal cross-reaction with bovine, chicken, goat, guinea pig, hamster, horse, human, mouse, rat and sheep serum proteins)
免疫原
rabbit IgG (H+L)
アプリケーション
Anti-Rabbit IgG (H+L), highly cross-adsorbed, CF 488A antibody has been used in immunocytochemistry.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(0.05% アジ化ナトリウム、50% グリセロール、2 mg/mL BSA含有)
調製ノート
Protect from light.
法的情報
この製品は、Biotium, Incの許可の下、シグマ アルドリッチ社が販売しています。この製品は、12/334,387、12/607,915、12/699,778、12/850,578、61/454,484を含むがこれに限定されず、Biotium, Incによって所有またはライセンス取得されている米国特許および米国特許外の対応する特許請求、または特許出願のいずれかひとつ以上によって保護されています。購入者には、その購入者によって支払われた購入価格を考慮して、購入者独自の研究のために購入量分の製品を添付の製品説明書と一致する方法で使用できるように、限定的で非独占的な譲渡不可のライセンスが与えられます。ここで明示的に認められている場合を除いて、この製品の販売により、Biotium, Incの特許権や他の知的所有権の下、暗示や禁反言によって特別に購買者にいかなるライセンスも付与または譲渡されません。購入者は、この製品を第三者に転売または譲渡してはならず、また、診断目的、治療目的、予防目的を含むがこれに限定されない商業目的では使用できません。本製品は研究専用です。診断目的などの他の目的で使用するには、Biotium, Incから個別のライセンスを取得する必要があります。この製品を研究以外の目的で使用するためのライセンス購入に関する詳細については、Biotium, Inc.にお問い合わせください。住所:3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545、Tel: (510) 265-1027Fax: (510) 265-1352Email:btinfo@biotium.com
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4600036-250UL:
SAB4600036-50UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Orietta Pansarasa et al.
Disease models & mechanisms, 11(3) (2018-02-09)
In the past, amyotrophic lateral sclerosis (ALS) has been considered a 'neurocentric' disease; however, new evidence suggests that it should instead be looked at from a 'multisystemic' or 'non-neurocentric' point of view. From 2006, we focused on the study of
Default patterning produces pan-cortical glutamatergic and CGE/LGE-like GABAergic neurons from human pluripotent stem cells.
Floruta CM, et al.
Stem Cell Reports, 9(5), 1463-1476 (2017)
Optimized synthesis and pharmacological evaluation of HCN channel inhibitor EC18.
Patberg, et al.
Arch. Pharm. (Weinheim), 356, e2200665-e2200665 (2023)
Chellathurai Vasantha Niranjan et al.
Reports of biochemistry & molecular biology, 9(3), 264-269 (2021-03-03)
Studying protein-protein and protein-DNA interactions are prerequisites for the identification of function and mechanistic role of various proteins in the cell. Protocols for analyzing DNA-based Protein-Protein and Protein-DNA interactions are complicated and need to be simplified for efficient tracking of
Damien Gilabert et al.
iScience, 26(11), 108110-108110 (2023-10-20)
In neuropathic pain, recent evidence has highlighted a sex-dependent role of the P2X4 receptor in spinal microglia in the development of tactile allodynia following nerve injury. Here, using internalization-defective P2X4mCherryIN knockin mice (P2X4KI), we demonstrate that increased cell surface expression