Merck
SAB4600076
Sigma-Aldrich
Anti-Rabbit IgG (H+L), highly cross-adsorbed, CF 568 antibody produced in donkey
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
donkey
品質水準
結合体
CF 568 conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
rabbit
濃度
~2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
蛍光検出
λex 562 nm; λem 583 nm
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
Immunoglobulin G (IgG) belongs to the immunoglobulin family and is a widely expressed serum antibody. It consists of gamma (γ) heavy chain in the constant (C) region. Monomeric structure of IgG constitutes two identical heavy chains and two identical light chains with molecular weight of 50kDa and 25kDa respectively. In addition, the primary structure of this antibody contains disulfide bonds taking part in linking the two heavy chains, linking the heavy and light chains and resides inside the chains. IgG is further subdivided into four classes namely, IgG1, IgG2, IgG3, and IgG4 with different heavy chains, named γ1,γ2, γ3, and γ4, respectively. IgG is produced and released from CD5+B cells, the primary lymphocytes in the neonatal cell repertoire. Maternal IgG is the only antibody transported across the placenta to the fetus. Maternal IgG passively immunizes the infants.
特異性
Binds all rabbit IgGs (minimal cross-reaction with bovine, chicken, goat, guinea pig, hamster, horse, human, mouse, rat and sheep serum proteins)
免疫原
rabbit IgG (H+L)
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(0.05% アジ化ナトリウム、50% グリセロール、2 mg/mL BSA含有)
調製ノート
Protect from light.
法的情報
この製品は、Biotium, Incの許可の下、シグマ アルドリッチ社が販売しています。この製品は、12/334,387、12/607,915、12/699,778、12/850,578、61/454,484を含むがこれに限定されず、Biotium, Incによって所有またはライセンス取得されている米国特許および米国特許外の対応する特許請求、または特許出願のいずれかひとつ以上によって保護されています。購入者には、その購入者によって支払われた購入価格を考慮して、購入者独自の研究のために購入量分の製品を添付の製品説明書と一致する方法で使用できるように、限定的で非独占的な譲渡不可のライセンスが与えられます。ここで明示的に認められている場合を除いて、この製品の販売により、Biotium, Incの特許権や他の知的所有権の下、暗示や禁反言によって特別に購買者にいかなるライセンスも付与または譲渡されません。購入者は、この製品を第三者に転売または譲渡してはならず、また、診断目的、治療目的、予防目的を含むがこれに限定されない商業目的では使用できません。本製品は研究専用です。診断目的などの他の目的で使用するには、Biotium, Incから個別のライセンスを取得する必要があります。この製品を研究以外の目的で使用するためのライセンス購入に関する詳細については、Biotium, Inc.にお問い合わせください。住所:3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545、Tel: (510) 265-1027Fax: (510) 265-1352Email:btinfo@biotium.com
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4600076-250UL:
SAB4600076-50UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ping Li et al.
Scientific reports, 11(1), 13345-13345 (2021-06-27)
No FDA approved pharmacological therapy is available to reduce neuroinflammation following heatstroke. Previous studies have indicated that dexmedetomidine (DEX) could protect against inflammation and brain injury in various inflammation-associated diseases. However, no one has tested whether DEX has neuro-protective effects
Amanda J Collier et al.
Science advances, 8(12), eabk0013-eabk0013 (2022-03-26)
Uncovering the mechanisms that establish naïve pluripotency in humans is crucial for the future applications of pluripotent stem cells including the production of human blastoids. However, the regulatory pathways that control the establishment of naïve pluripotency by reprogramming are largely
Sophie Viala et al.
Molecular biology of the cell, 35(2), br5-br5 (2023-11-22)
Loss of cell polarity and disruption of tissue organization are key features of tumorigenesis that are intrinsically linked to spindle orientation. Epithelial tumors are often characterized by spindle orientation defects, but how these defects impact tumor formation driven by common
Yolanda Markaki et al.
Cell, 184(25), 6174-6192 (2021-11-24)
The lncRNA Xist forms ∼50 diffraction-limited foci to transcriptionally silence one X chromosome. How this small number of RNA foci and interacting proteins regulate a much larger number of X-linked genes is unknown. We show that Xist foci are locally
Bin Cao et al.
Nature biotechnology, 39(11), 1385-1393 (2021-10-13)
Live cell imaging with high spatiotemporal resolution and high detection sensitivity facilitates the study of the dynamics of cellular structure and function. However, extracting high-resolution 4D (3D space plus time) information from live cells remains challenging, because current methods are