Merck
SAB4600075
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse IgG (H+L), highly cross-adsorbed, CF 568 antibody produced in donkey
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
donkey
品質水準
結合体
CF 568 conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
mouse
濃度
~2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
蛍光検出
λex 562 nm; λem 583 nm
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
Immunoglobulin G (IgG) is a key member of immunoglobulin family. It is mainly expressed in serum and consists of gamma (γ) heavy chain in the constant (C) region.. Monomeric structure of IgG contains two identical heavy chains and two identical light chains with molecular weight of 50kDa and 25kDa respectively. The primary structure of this antibody also contains disulfide bonds associated with linking the two heavy chains, linking the heavy and light chains and resides inside the chains. IgG has four sub-classes namely, IgG1, IgG2, IgG3, and IgG4 with different heavy chains, named γ1,γ2, γ3, and γ4, respectively. IgG is produced and secreated from CD5+B cells, the key lymphocytes in the neonatal cell repertoire. Maternal IgG is the only antibody transported across the placenta to the fetus. Maternal IgG passively immunizes the infants.
特異性
Binds all mouse IgGs (minimal cross-reaction with bovine, chicken, goat, guinea pig, hamster, horse, human, rabbit and sheep serum proteins)
免疫原
mouse IgG (H+L)
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(0.05% アジ化ナトリウム、50% グリセロール、2 mg/mL BSA含有)
調製ノート
Protect from light.
法的情報
この製品は、Biotium, Incの許可の下、シグマ アルドリッチ社が販売しています。この製品は、12/334,387、12/607,915、12/699,778、12/850,578、61/454,484を含むがこれに限定されず、Biotium, Incによって所有またはライセンス取得されている米国特許および米国特許外の対応する特許請求、または特許出願のいずれかひとつ以上によって保護されています。購入者には、その購入者によって支払われた購入価格を考慮して、購入者独自の研究のために購入量分の製品を添付の製品説明書と一致する方法で使用できるように、限定的で非独占的な譲渡不可のライセンスが与えられます。ここで明示的に認められている場合を除いて、この製品の販売により、Biotium, Incの特許権や他の知的所有権の下、暗示や禁反言によって特別に購買者にいかなるライセンスも付与または譲渡されません。購入者は、この製品を第三者に転売または譲渡してはならず、また、診断目的、治療目的、予防目的を含むがこれに限定されない商業目的では使用できません。本製品は研究専用です。診断目的などの他の目的で使用するには、Biotium, Incから個別のライセンスを取得する必要があります。この製品を研究以外の目的で使用するためのライセンス購入に関する詳細については、Biotium, Inc.にお問い合わせください。住所:3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545、Tel: (510) 265-1027Fax: (510) 265-1352Email:btinfo@biotium.com
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4600075-50UL:
SAB4600075-250UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Molly E Streiff et al.
Frontiers in physiology, 13, 1056657-1056657 (2023-01-10)
Transient receptor potential canonical 1 (TRPC1) channels are Ca2+-permeable ion channels expressed in cardiomyocytes. An involvement of TRPC1 channels in cardiac diseases is widely established. However, the physiological role of TRPC1 channels and the mechanisms through which they contribute to
Jiarui Wang et al.
Cell reports methods, 2(2), 100170-100170 (2022-02-08)
The severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is the third human coronavirus within 20 years that gave rise to a life-threatening disease and the first to reach pandemic spread. To make therapeutic headway against current and future coronaviruses, the
Amanda R McFarlan et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 18, 1389094-1389094 (2024-05-06)
The plasticity of inhibitory interneurons (INs) plays an important role in the organization and maintenance of cortical microcircuits. Given the many different IN types, there is an even greater diversity in synapse-type-specific plasticity learning rules at excitatory to excitatory (E→I)
Ashrafur Rahman et al.
Cell reports, 39(9), 110903-110903 (2022-06-02)
Selective autophagy receptors and adapters contain short linear motifs called LIR motifs (LC3-interacting region), which are required for the interaction with the Atg8-family proteins. LIR motifs bind to the hydrophobic pockets of the LIR motif docking site (LDS) of the
Michele Vacca et al.
Nature metabolism, 2(6), 514-531 (2020-07-23)
Non-alcoholic steatohepatitis (NASH) is characterized by lipotoxicity, inflammation and fibrosis, ultimately leading to end-stage liver disease. The molecular mechanisms promoting NASH are poorly understood, and treatment options are limited. Here, we demonstrate that hepatic expression of bone morphogenetic protein 8B