分子量
antigen 116 kDa
化学種の反応性
rat, human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
western blot: 1:2,000 using extract of a rat brain synaptosomal fraction.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GRIN1(2902)
mouse ... Grin1(14810)
rat ... Grin1(24408)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
G8913-.2ML:
G8913-BULK:
G8913-VAR:
G8913-25UL:
試験成績書(COA)