Merck
AB9864
Sigma-Aldrich
抗NMDAR1抗体、ウサギモノクローナル
culture supernatant, clone 1.17.2.6, Chemicon®
別名:
N-methyl-D-aspartate receptor channel, subunit zeta-1, N-methyl-D-aspartate receptor subunit NR1, NMDA receptor 1, glutamate [NMDA] receptor subunit zeta 1, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1.17.2.6, monoclonal
化学種の反応性
rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
N-メチル-D-アスパラギン酸受容体(NMDAR)は、薬理学的に異なる3種類のイオンチャネル型受容体のサブタイプの1つであり、内因性アミノ酸であるL-グルタミン酸を介して脳内の興奮性神経伝達の大部分を媒介しています。MDARは通常、NR1サブユニットとNR2サブユニットの2つの要素から構成されるヘテロマー複合体を形成します。これらのタンパク質はともに脳全体で弱く発現されていますが、キノコ体の樹状突起領域での局在が認められています。NMDARチャネルはCa2+とNa+の透過性が高く、開口にはグルタミン酸の結合とシナプス後膜の脱分極が同時に生じる必要があります。活性化されたNMDARチャネルは、シナプス後細胞へのカルシウムの流入を可能にします。カルシウムはそこで、シナプスの変化を引き起こす生化学的事象のカスケードを誘発します。NMDARは、行動可塑性との関連性について、ショウジョウバエで広く研究されています。80種類を超えるタンパク質からなる新しいNMDAR複合体が同定されています。 NMDAR複合体の構成要素を遺伝的および薬理学的に破壊すると、齧歯類で学習障害が生じることから、行動可塑性とシナプス可塑性がさらに関連付けられています。
特異性
マウスにおける反応性は弱いです。 還元ウェスタンブロットでは、ラットのNMDAR1と一致するバンドが認められますが、免疫組織染色でのテストは成功していません。 同じペプチド配列に対して作成された別の抗体がサル、アレチネズミ、ウサギ、ネコ、および魚類と反応することから、これらの動物にも反応すると予想されます。
最初に用いた配列は、Hollmann, M. et al. (1993)によって定義された命名法を用いたスプライスバリアントNR1-1a、NR1-1b、NR1-2a、NR1-2bに選択性を示します。これらはラット脳で発現されている主なスプライスバリアントであると考えられます(Sugihara H, et al., 1992)。他のグルタミン酸受容体サブユニットとの交差反応性はありません。 ウェスタンブロット分析で、このウサギモノクローナル抗体がラット脳ライセートのNMDAR1に相当する約120 kDの単一のバンドを標識することが示されています。
免疫原
エピトープ: a.a.909-938
ラットNMDA受容体サブユニットのC末端に相当する合成ペプチド (カタログ番号:AG344)。 アミノ酸909-938ラットNMDAR1(LQNQKDTVLPRRAIERE EGQLQLCSRHRES)
アプリケーション
この抗NMDAR1抗体は、NMDAR1の検出において、IH, WBでの使用が検証されています。
免疫組織染色:
AB9864は、4%パラホルムアルデヒドまたはパラホルムアルデヒド/グルタルアルデヒドで固定したラット組織に使用できます。光学顕微鏡用に推奨されるワーキング希釈倍率は1:1,000-1:2,000です。
ウェスタンブロッティング:
ラット脳ライセートではECLを用いて1:1,000-1:2,000。
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
神経伝達物質・受容体&
品質
ラット脳ライセートのウェスタンブロットで常に評価されています。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:1,000で使用、10 μg のラット脳ライセートでNMDAR1を検出できます
ターゲットの説明
120 kDa
関連事項
代替品:AB1516; 07-362
物理的形状
0.05%アジ化ナトリウムを含むウサギモノクローナル上清液
未精製
保管および安定性
-20ºCで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
脳組織
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
AB9864:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Brooke L Sinnen et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 36(45), 11532-11543 (2016-12-03)
Beta amyloid (Aβ) triggers the elimination of excitatory synaptic connections in the CNS, an early manifestation of Alzheimer's disease. Oligomeric assemblies of Aβ peptide associate with excitatory synapses resulting in synapse elimination through a process that requires NMDA-type glutamate receptor
Liang Zhou et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 12, 334-334 (2018-10-20)
NMDARs, the Ca2+ permeable channels, play central roles in synaptic plasticity, brain development, learning, and memory. NMDAR binding partners and associated signaling has been extensively studied in synapse-to-nucleus communications. However, whether NMDARs could directly regulate synapse-to-nucleus communications is largely unknown.
Tom J Phillips et al.
Scientific reports, 7(1), 9079-9079 (2017-08-24)
Some neuropsychiatric disease, including schizophrenia, may originate during prenatal development, following periods of gestational hypoxia and placental oxidative stress. Here we investigated if gestational hypoxia promotes damaging secretions from the placenta that affect fetal development and whether a mitochondria-targeted antioxidant
Gang Song et al.
Brain structure & function, 220(5), 2967-2982 (2014-07-25)
Current cellular-based connectomics approaches aim to delineate the functional or structural organizations of mammalian brain circuits through neuronal activity mapping and/or axonal tracing. To discern possible connectivity between functionally identified neurons in widely distributed brain circuits, reliable and efficient network-based
Catherine Croft Swanwick et al.
Developmental neurobiology, 70(13), 875-883 (2010-07-30)
Synapse malformation underlies numerous neurodevelopmental illnesses, including autism spectrum disorders. Here we identify the lipid raft protein flotillin-1 as a promoter of glutamatergic synapse formation. We cultured neurons from the hippocampus, a brain region important for learning and memory, and