安全性情報
SAB4600458
Sigma-Aldrich
Anti-Chicken IgY (IgG) (H+L), highly cross-adsorbed, CF660C antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
CF 660C conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
chicken
濃度
~2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
蛍光検出
λex 667 nm; λem 685 nm
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
This product is prepared by labeling highly cross-adsorbed goat anti-chicken IgY (IgG) (H+L) with CF660C. CF660C is a cyanine-based dye engineered to be highly water-soluble without being excessively charged. As a result, CF660C-antibody conjugates have high signal-to-noise ratio in immunostaining. CF660C is several fold brighter and significantly more photostable than Alexa Fluor 660. CF660C absorbs at 667 nm but can still be sufficiently excited by the 633 or 635 nm laser with emission at 685 nm in the borderline spectral region between far-red and near-IR fluorescence. Please also see CF660R, an exceptionally photostable 660 nm dye ideal for confocal microscopy application. To minimize cross-reactivity, the antibody has been adsorbed against Bovine, Goat, Guinea Pig, Syrian Hamster, Horse, Human, Mouse, Rabbit, Rat, and Sheep serum. 
特異性
Binds all chicken IgYs (minimal cross-reaction with bovine, goat, guinea pig, syrian hamster, horse, human, mouse, rabbit, rat and sheep proteins)
免疫原
chicken IgY (H+L)
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(0.05% アジ化ナトリウム、50% グリセロール、0.2% BSA含有)
調製ノート
遮光してください。抗体溶液は使用前に穏やかに混ぜてください。
法的情報
この製品は、Biotium, Incの許可の下、シグマ アルドリッチ社が販売しています。この製品は、12/334,387、12/607,915、12/699,778、12/850,578、61/454,484を含むがこれに限定されず、Biotium, Incによって所有またはライセンス取得されている米国特許および米国特許外の対応する特許請求、または特許出願のいずれかひとつ以上によって保護されています。購入者には、その購入者によって支払われた購入価格を考慮して、購入者独自の研究のために購入量分の製品を添付の製品説明書と一致する方法で使用できるように、限定的で非独占的な譲渡不可のライセンスが与えられます。ここで明示的に認められている場合を除いて、この製品の販売により、Biotium, Incの特許権や他の知的所有権の下、暗示や禁反言によって特別に購買者にいかなるライセンスも付与または譲渡されません。購入者は、この製品を第三者に転売または譲渡してはならず、また、診断目的、治療目的、予防目的を含むがこれに限定されない商業目的では使用できません。本製品は研究専用です。診断目的などの他の目的で使用するには、Biotium, Incから個別のライセンスを取得する必要があります。この製品を研究以外の目的で使用するためのライセンス購入に関する詳細については、Biotium, Inc.にお問い合わせください。住所:3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545、Tel: (510) 265-1027Fax: (510) 265-1352Email:btinfo@biotium.com
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4600458-50UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Leonid Andronov et al.
Communications biology, 5(1), 1100-1100 (2022-10-18)
Single molecule localization microscopy (SMLM) with a dichroic image splitter can provide invaluable multi-color information regarding colocalization of individual molecules, but it often suffers from technical limitations. Classical demixing algorithms tend to give suboptimal results in terms of localization precision
Yongrong Liao et al.
The Journal of cell biology, 223(7) (2024-04-23)
Assembly of macromolecular complexes at correct cellular sites is crucial for cell function. Nuclear pore complexes (NPCs) are large cylindrical assemblies with eightfold rotational symmetry, built through hierarchical binding of nucleoporins (Nups) forming distinct subcomplexes. Here, we uncover a role