Merck
A9046
Sigma-Aldrich
抗ニワトリIgY (IgG) (全分子)−ペルオキシダーゼ ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti Chicken Igy
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
chicken
テクニック
direct ELISA: 1:30,000
dot blot: 1:160,000 (indirect chemiluminescence)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,000
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ニワトリIgYは、ニワトリ血清中に存在する主な抗体です。ニワトリは、哺乳類抗原タンパク質に対して比較的強い抗体反応を示します。これらの免疫グロブリンは、哺乳類や細菌に存在するFc受容体には結合せず、またリウマチ因子とも相互作用しません。したがって、抗ニワトリ抗体は、さまざまな研究用途で有用な分析ツールです。
ウサギ抗ニワトリIgY(IgG)(全分子)-ペルオキシダーゼ抗体は、ニワトリのIgGに結合します。
免疫原
精製ニワトリIgG
アプリケーション
ウサギで産生された抗ニワトリIgY(IgG)(全分子)-ペルオキシダーゼ抗体は、間接酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)、直接ELISA、ドットブロットおよび免疫組織化学的分析に使用されています。
ウサギ抗ニワトリIgY(IgG)(全分子)ペルオキシダーゼ抗体は、免疫沈降やウエスタンブロット(1:2,000)アッセイに使用されています。この抗体は、直接ELISA(1:30,000)、ドットブロット(1:12,000-1:15,000)、およびIHC(1:1,000)にも使用できます。
ウサギ糸球体から酸化鉄磁化によって分離したタンパク質は、HRP結合ウサギ抗ニワトリIgYを二次抗体として用いるウェスタンブロットにより解析されました。
生物化学的/生理学的作用
ニワトリから得た卵黄IgY免疫グロブリンは広く研究されています。免疫学的分析において有用であり、リウマトイド因子と相互作用します。
物理的形状
0.05% MITを含む0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水溶液(pH 7.4)
調製ノート
Avrameas, S.らによる二段階グルタルアルデヒド法で作製しています(Avrameas, S., et al., Scand. J. Immunol., 8, Suppl. 7, 7 (1978))。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
A9046-BULK:
A9046-VAR:
A9046-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Germline polymorphisms and survival of lung adenocarcinoma patients: A genome-wide study in two European patient series
Galvan A, et al.
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 136(5), E262-E271 (2015)
Yasmina Noubia Abdiche et al.
mAbs, 8(2), 264-277 (2015-12-15)
The ability of monoclonal antibodies (mAbs) to target specific antigens with high precision has led to an increasing demand to generate them for therapeutic use in many disease areas. Historically, the discovery of therapeutic mAbs has relied upon the immunization
Antal Nyeste et al.
The Journal of biological chemistry, 291(9), 4473-4486 (2016-01-02)
The prion protein (PrP) seems to exert both neuroprotective and neurotoxic activities. The toxic activities are associated with the C-terminal globular parts in the absence of the flexible N terminus, specifically the hydrophobic domain (HD) or the central region (CR).
Production and purification of IgY antibodies from chicken egg yolk.
Amro W A, et al.
Journal of Genetic Engineering and Biotechnology, 16(1), 99-103 (2018)
Frequency of anti-Toxocara antibodies in broiler chickens in southern Brazil
Oliveira A, et al,
Revista Brasileira de Parasitologia veterinaria = Brazilian Journal of Veterinary Parasitology : Org?o Oficial do Colegio Brasileiro de Parasitologia Veterinaria, 27(2), 141-145 (2018)