安全性情報
AP162P
Sigma-Aldrich
ウサギ抗ニワトリIgG抗体、HRPコンジュゲート
0.8 mg/mL, Chemicon®
別名:
IgY
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
chicken
メーカー/製品名
Chemicon®
濃度
0.8 mg/mL
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
免疫グロブリンG(IgG)は、ヒト血清に最も豊富に含まれているタンパク質の1つで、成人血液中の正常レベルは8~17 mg/mLです。IgGは微生物に対する体の防御にとって重要であり、その分子は適応免疫反応の一部としてBリンパ球によって産生されます。IgG分子には独立した2つの機能があります。それは、反応を誘発した病原体と結合すること、およびその他の細胞と分子を動員して抗原を破壊することです。IgGプールの変動は体細胞組み換えによって生じ、任意の時点における個体の特異性の数は1011バリアントに及ぶと推定されています。
特異性
ニワトリIgY (IgG (H+L))
抗体特異性:
免疫電気泳動によると、この抗体は、ニワトリIgYの重鎖および大部分のニワトリ免疫グロブリンに共通する軽鎖と反応します。 免疫グロブリン以外の血清タンパク質に対する抗体は検出されませんでしたが、抗体は他の動物種の免疫グロブリンと交差反応する可能性があります。
アプリケーション
このニワトリ抗マウスIgG抗体、HRPコンジュゲートは、ニワトリIgGの検出に関して、ELISA、WBでの使用が検証されています。
ほとんどのアプリケーションに対して推奨される希釈倍率:1:500~1:200,000(ほとんどのアプリケーション)最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究のカテゴリ
二次抗体および対照抗体
研究サブカテゴリー
全免疫グロブリン二次抗体
物理的形状
凍結乾燥済み。バッファー = 0.01 Mリン酸ナトリウム、0.25 M NaCl、pH 7.6、15 mg/mL BSA入り。防腐剤は含まれていません。
保管および安定性
凍結乾燥した製品は、2~8°Cで最長12か月保存できます。溶解後、本品は未希釈の液体の状態で2-8°Cで数週間安定です。溶解後、長期間保存する際は、等量のグリセロールを加えて最終濃度を50%グリセロールとしてください。未希釈アリコートで-20°Cで最長12カ月保存できます。グリセロール添加後は、タンパク質(およびバッファー塩)の濃度がはじめの2分の1になっていることにご注意ください。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
AP162P:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vera Hutchison et al.
The Journal of cell biology, 223(1) (2023-11-02)
Cell type-specific use of the same DNA blueprint generates diverse cell types. Such diversity must also be executed via differential deployment of the same subcellular machinery. However, our understanding of the size, distribution, and dynamics of subcellular machinery in native
Inês Godet et al.
Nature communications, 10(1), 4862-4862 (2019-10-28)
Hypoxia is known to be detrimental in cancer and contributes to its development. In this work, we present an approach to fate-map hypoxic cells in vivo in order to determine their cellular response to physiological O2 gradients as well as to
Wilfred Michael Lyimu et al.
Vaccines, 11(6) (2023-06-28)
Salmonellosis is a global food safety challenge caused by Salmonella, a gram-negative bacterium of zoonotic importance. Poultry is considered a major reservoir for the pathogen, and humans are exposed through consumption of raw or undercooked products derived from them. Prophylaxis
Ivan Osokine et al.
Cell reports, 38(5), 110329-110329 (2022-02-03)
A little-appreciated feature of early pregnancy is that embryo implantation and placental outgrowth do not evoke wound-healing responses in the decidua, the specialized endometrial tissue that surrounds the conceptus. Here, we provide evidence that this phenomenon is partly due to
Ana Francisca Soares et al.
Journal of neuroscience research, 97(8), 1004-1017 (2019-05-03)
Diabetes impacts the central nervous system predisposing to cognitive decline. While glucose is the main source of energy fueling the adult brain, brain glycogen is necessary for adequate neuronal function, synaptic plasticity and memory. In this study, we tested the