Merck
F9137
Sigma-Aldrich
抗マウスIgG (全分子)−FITC ウサギ宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Rabbit Anti-Mouse IgG (whole molecule)−Fluorescein isothiocyanate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
保管条件
protect from light
テクニック
direct immunofluorescence: 1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
IgG抗体は、すべての体液に認められる最小の免疫グロブリンであり、細菌およびウイルス感染症と戦うことができます。これは、妊婦の胎盤を通って胎児に免疫を与えることができる唯一のタイプの抗体です。抗マウスIgG(全分子)-FITC抗体は、クローン化されたCHO細胞におけるcd59bおよびcd59aの細胞表面発現を検出するためのFACS分析において、二次抗体として使用できます。ウサギ抗マウスIgG(全分子)-FITC抗体は、マウスIgG、IgA、およびIgMと特異的に反応します。
IgG抗体サブタイプは、免疫系に最も豊富にある血清免疫グロブリンです。B細胞から分泌され、血中と細胞外液中に見られ、細菌、真菌およびウイルスに起因する感染症から保護します。母体IgGは胎盤を通して胎児に移行しますが、これは新生児を感染症から免疫的に防御するのに極めて重要です。 抗マウスIgG(全分子)-FITC抗体は、すべてのマウスIgGサブクラスおよびIgMと反応します。精製されたウサギ抗マウスIgGは、アルカリ反応でFITCに結合します。
特異性
マウスIgGの特異性は、通常のマウス血清とマウスIgGを使用して結合する前に、免疫電気泳動(IEP)により明らかにされます。製品はマウスIgAおよびIgMと反応します。
免疫原
プールされた正常マウス血清から得られたIgG
アプリケーション
抗マウスIgG(全分子)-FITC抗体は、マウスモノクローナル抗ヒトIgGを一次抗体として使用して、ヒト扁桃腺切片上で1:100の使用抗体希釈率で免疫蛍光法に使用される場合があります。ヒト末梢血リンパ球の免疫蛍光検査には、1:100の最小希釈を推奨します。免疫組織化学的検査の用途では、さまざまな研究における有効な使用抗体希釈の範囲は1:100から1:1000です。
抗マウスIgG(全分子)-FITC抗体(1:1000に希釈)は、免疫組織染色的検査の二次抗体として使用できます。
抗マウスIgG(全分子)-FITC抗体は、免疫蛍光検査および細胞増殖アッセイに使用されています。
生物化学的/生理学的作用
免疫グロブリンG(IgG)は、主に免疫防御に役立ちます。IgGは、II型およびIII型の過敏症に関与しています。また、オプソニン化、補体結合および抗体に依存した細胞媒介性の細胞毒性に寄与します。
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 15mMアジ化ナトリウム含有)
保管および安定性
2~8°Cで最大1ヵ月間保管できます。それ以上保管すると、溶液が使用アリコート中で凍結するおそれがあります。凍結と融解を繰り返すことや、「霜取り機能付き」冷凍庫で保管することは推奨されません。長期保管によりわずかな濁りが見られる場合は、遠心分離によって溶液を清澄してから使用します。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
F9137-1ML:
F9137-2ML:
F9137-VAR:
F9137-BULK:
F9137-.5ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Polychlorinated biphenyls (PCBs) alter DNA methylation and genomic integrity of sheep fetal cells in a simplified in vitro model of pregnancy exposure.
Anzalone DA, et al.
Toxicology in vitro, 46, 39-46 (2018)
Ze Jiang et al.
International journal of molecular sciences, 15(8), 13406-13423 (2014-08-05)
To study the toxic mechanisms of lead (Pb) in plants, the effects of Pb on the morphology and structure of the nucleolus in root tip meristematic cells of Allium cepa var. agrogarum L. were investigated. Fluorescence labeling, silver-stained indirect immunofluorescent
B Thayaparasingham et al.
Oncogene, 28(3), 345-362 (2008-11-04)
Effective treatment of malignant melanoma with the tumor-selective death ligand tumor necrosis-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) is curtailed by the fact that many melanoma cell lines are a priori resistant against TRAIL-induced apoptosis. By investigating 18 melanoma cell lines, we show
Jeng-Chun Mei et al.
Tissue engineering. Part A, 20(21-22), 2931-2941 (2014-05-24)
To repair damaged cardiac tissue, the important principle of in vitro cell culture is to mimic the in vivo cell growth environment. Thus, micro-sized cells are more suitably cultured in three-dimensional (3D) than in two-dimensional (2D) microenvironments (ex: culture dish).
Tao Huang et al.
Experimental and therapeutic medicine, 14(4), 2831-2838 (2017-10-03)
In view of the compelling anti-diabetic effects of gastric bypass surgery (GBS) in the treatment of morbid obesity, it is important to clarify its enhancing effect on pancreatic islets, which is closely linked with diabetes remission in obese patients, as