Merck
C9879
Sigma-Aldrich
Bovine Collagen Type I
from bovine achilles tendon, powder, suitable for substrate for collagenase
別名:
Collagen powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
製品名
コラーゲン from bovine achilles tendon, powder, suitable for substrate for collagenase
由来生物
bovine Achilles tendon
品質水準
フォーム
powder
テクニック
ELISA: suitable
activity assay: suitable
適合性
suitable for substrate for collagenase
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
コラーゲンは、身体に広く発現しているタンパク質です。ヒト組織中には20種類のコラーゲンがあります。タイプIコラーゲンは、豊富に存在する骨タンパク質です。骨有機物の約90%をこのコラーゲンが占めます。
BornsteinとTraubによるコラ-ゲン命名法の詳細については、Bornstein, P. and Traub, W. The Proteins, (1979) 4, 411-605をご覧ください。
コラ-ゲンは構造や遺伝子が異なる多数のタイプに分類されています。シグマでは、BornsteinとTraubが提唱した命名法を使用しています。シグマのタイプ分けは一般的なコラ-ゲン分類とは異なりますのでご注意ください。
アプリケーション
ウシアキレス腱由来コラーゲンは、以下の用途に適しています:
  • コラゲナーゼ活性の検出
  • 示差走査熱量測定、熱重量分析、ガスクロマトグラフィーおよびフーリエ変換赤外分光を用いた人骨の熱分析における標準物質として
  • In vitroでのコラーゲン分解測定の簡易測定法開発のための基質として
  • 不溶性タイプIコラーゲンに対する内在性糖タンパク質ジペプチジルペプチダーゼIVの結合活性を固相酵素結合免疫吸着法により調べる研究に
ウシアキレス腱由来コラーゲンは、細長い原繊維の形で自然に生じるタンパク質です。ウシアキレス腱由来コラーゲンは、踵骨に入る前にコラーゲンがまず通過する必要がある線維軟骨領域の研究に使用できます。また、アキレス腱治癒におけるコラーゲン含量および架橋に対する増殖因子の作用に関する研究に使用できます。
ウシアキレス腱由来コラーゲンは植物抽出液の MMP-コラゲナーゼ阻害剤、変形性関節症および関節リウマチの軟骨損傷において推定される活性薬剤として研究で用いられました。
生物化学的/生理学的作用
ウシアキレス腱由来コラーゲンは、細長い原繊維の形で自然に生じるタンパク質です。踵骨に入る前にコラーゲンがまず通過する必要がある線維軟骨領域の研究に使用できます。また、アキレス腱治癒におけるコラーゲン含量および架橋に対する増殖因子の作用に関する研究に使用できます。
コラーゲンは、細胞外マトリックスおよび結合組織に含まれる不溶性繊維状タンパク質です。伸展に対する組織の耐性を担います。 小胞体(ER)内でプロコラーゲンと呼ばれる長鎖前駆物質が合成され会合し、細胞外空間に分泌され、プロセスを経てコラーゲン繊維が形成されます。アミノ酸配列がわずかに異なり三重ヘリカル構造の3本のポリペプチド鎖を含む分子で構成される、種類の異なるコラーゲンがあります。一次構造は、3位ごとにグリシンを含み、その前にしばしばプロリン残基または4-ヒドロキシプロリン残基を有する反復モチーフです。
調製ノート
Einbinder, J. and Schubert, M., J. Biol. Chem., 188, 335 (1951)に記載の方法に従って調製しました。
再構成
本製品は不溶性コラーゲン製剤です。水、水性バッファー、希酸および有機溶媒に不溶です。コラゲナーゼ活性測定において基質として用いるには、0.36 mM 塩化カルシウムと共に pH 7.4 の 50 mM TES バッファーに懸濁させてください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C9879-1G:
C9879-5G:
C9879-25G:
C9879-10G:
C9879-BULK:
C9879-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
S Bjelland et al.
Archives of dermatological research, 280(1), 50-53 (1988-01-01)
A simple assay measuring degradation of human epidermal keratin and bovine tendon collagen is presented. Insoluble protein substrate (30 mg) was incubated with 1 ml buffer and enzyme sample for 1 h at 37 degrees C, following addition of 1
Extraction and partial characterization of collagen from different animal skins
Quereshi S, et al.
Recent Research in Science and Technology, 2(9) (2010)
Structurally distinct collagen types.
P Bornstein et al.
Annual review of biochemistry, 49, 957-1003 (1980-01-01)
Bradley E Layton et al.
Journal of molecular evolution, 66(6), 539-554 (2008-06-04)
Two competing effects at two vastly different scales may explain collagen's current translation length. The necessity to have long molecules for maintaining mechanical integrity at the organism and supraorganism scales may be limited by the need to have small molecules
Thermal analysis study of human bone
Lozano L F, et al.
J. Mater. Sci., 38, 4777-4782 (2003)