安全性情報
C5483
Sigma-Aldrich
Human Collagen Type I
from human placenta, powder, ~95% (SDS-PAGE), suitable for cell culture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
製品名
コラーゲン ヒト, Bornstein and Traub Type I, acid soluble, powder, ~95% (SDS-PAGE)
由来生物
human
品質水準
アッセイ
~95% (SDS-PAGE)
フォーム
powder
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
溶解性
aqueous acid: ≤5 mg/mL
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... COL1A2(1278)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Collagen type 1 alpha 2 (COL1A2) encodes pro-alpha2 chain and is a component of heterodimer, type 1 collagen fiber. It is mapped to human chromosome 7q21.3. COL1A2 associates with COL1A1 in the ratio 1:2 and undergoes posttranslational modification to form mature type I collagen fibre.
コラ-ゲンは構造や遺伝子が異なる多数のタイプに分類されています。シグマでは、BornsteinとTraubが提唱した命名法を使用しています。シグマのタイプ分けは一般的なコラ-ゲン分類とは異なりますのでご注意ください。
アプリケーション
I型コラーゲンは、広範な生体材料工学研究において、in vitroで幹細胞を増殖させる骨格として利用されてきました。
Human collagen has been used:
  • as a component of extracellular matrix in the chemotaxis assay of the rat adipose-derived stem cells
  • in adhesion assay of the adult retinal pigmented epithelium-19 (ARPE-19) cell line
  • in the glycation aggregation and adsorption studies as a model system for arthritis
生物化学的/生理学的作用
Collagen type 1 alpha 2 (COL1A2) is crucial for bone formation, cartilage and blood vessels. Imbalance in COL1A2 may be the cause for dental fluorosis. Missense mutations involving glycine substitutions in the COL1A2 gene alters the collagen triple helix structure decreasing its stability and is implicated in osteogenesis imperfecta. Mutations near the splice site of COL1A2 gene results in exon skipping and is associated with Ehlers-Danlos Syndrome. An insertion or deletion polymorphism in the COL1A2 gene impairs its interaction with microRNA and modulates the bone mineral density resulting in high susceptibility to osteoporosis.
調製ノート
Gallop, P.M.の方法の変法に従い、ヒトの皮膚から調製されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C5483-2MG:
C5483-1MG:
C5483-1MG-PW:
C5483-BULK:
C5483-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tissue engraftment of hypoxic-preconditioned adipose-derived stem cells improves flap viability
Hollenbeck SC, et al.
Wound Repair and Regeneration, 20(6), 872-878 (2012)
Aggregation as a consequence of glycation: insight into the pathogenesis of arthritis
Shamsi A, et al.
European Biophysics Journal, 45(6), 523-534 (2016)
Regulation of type I collagen genes expression
Rossert J, et al.
Nephrology, Dialysis, and Transplantation, 15(6), 66-68 (2000)
An insertion/deletion polymorphism within the 3'-untranslated region of COL1A2 confers susceptibility to osteoporosis
Jiang ZS and Hao ZH
Molecular Medicine Reports, 14(5), 4415-4421 (2016)
Integrin activation or alpha9 expression allows retinal pigmented epithelial cell adhesion on Bruch?s membrane in wet age-related macular degeneration
Afshari FT, et al.
Brain, 133(2), 448-464 (2010)