product name
コラーゲン from calf skin, Bornstein and Traub Type I, (0.1% solution in 0.1 M acetic acid), aseptically processed, BioReagent, suitable for cell culture
由来生物
bovine (calf) skin
品質水準
無菌性
aseptically processed
製品種目
BioReagent
形状
solution (0.1% solution in 0.1 M acetic acid)
包装
pkg of 20 mL
濃度
(0.1% solution in 0.1 M acetic acid)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
表面被覆率
6‑10 μg/cm2
結合特異性
Peptide Source: Collagen
Peptide Source: Elastin
Peptide Source: Fibronectin
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... COL1A1(282187) , COL2A1(407142)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 免疫蛍光検査用のプレコーティングガラススライドに
- 細胞接着因子として、またニューロン培養用ポリ(フッ化ビニリデン-トリフルオロエチレン)(P(VDF-TrFE))フィルムの修飾に
- マウス胎児線維芽細胞を培養する培養ディッシュのコーティングに
生物化学的/生理学的作用
構成
調製ノート
その他情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
C8919-20G-PW:
C8919-PH:
C8919PROC:
C8919-20ML:
C8919-20ML-PW:
C8919-BULK:
C8919-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
ここでは、細胞外基質(ECM)とその接着因子構成成分の構造生物学的な機能のほか、in vitroでの応用向けにどのようなものが利用できるかについて考察します。
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.