product name
コラーゲン from calf skin, Bornstein and Traub Type I, solid, BioReagent, suitable for cell culture
由来生物
bovine (calf) skin
品質水準
製品種目
BioReagent
形状
solid
包装
poly bottle of 10 mg
poly bottle of 100 mg
poly bottle of 250 mg
poly bottle of 50 mg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
表面被覆率
6‑10 μg/cm2
溶解性
0.1 M acetic acid: 1 mg/mL (Allow to stir at room temperature 1-3 hours until dissolved.)
UniProtアクセッション番号
結合特異性
Peptide Source: Fibronectin
Peptide Source: Laminin
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... COL1A1(282187)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 前胞状卵胞の培養に用いるコラーゲンゲルマトリックスの成分として
- ゴウシュウマダイ腎臓の白血球およびマクロファージおよび好酸球の培養に用いるRoswell Park Memorial Institute培地の成分として
- 上皮細胞培養の播種前にトランスウェルをコートするため
生物化学的/生理学的作用
構成
調製ノート
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C9791-10MG:
C9791-1G:
C9791-50MG:
C9791-100MG:
C9791-VAR:
C9791-BULK:
C9791-250MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
ラミニン、コラーゲン、フィブロネクチンなどの細胞外基質タンパク質は細胞培養の際の細胞接着基質として使用されます。
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.