product name
コラーゲン ニワトリ胸骨軟骨由来, Type II (Miller), powder, BioReagent, suitable for cell culture
由来生物
chicken (Sternal cartilage)
品質水準
タイプ
Type II (Miller)
製品種目
BioReagent
形状
powder
包装
glass bottle of 100 mg
poly bottle of 25 mg
glass bottle of 5 mg
濃度
60-80% (biuret)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
表面被覆率
6‑10 μg/cm2
溶解性
acetic acid: 0.5-2.0 mg/mL (Dissolve for several hours at 2-8 °C, occasionally swirling.)
UniProtアクセッション番号
結合特異性
Peptide Source: Fibrinogen
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
chicken ... COL2A1(395069)
詳細
アプリケーション
- 酵素標識免疫吸着測定法(ELISA)。
- 軟骨細胞を介したin vitroでの組織産生。
- コラーゲンα誘導関節炎(CIA)の誘導、治療および評価。
- 細胞増殖アッセイ。
- 細胞培養表面のコーティングとして。
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
その他情報
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C9301-5MG-PW:
C9301-5MG:
C9301-25MG:
C9301-BULK:
C9301-VAR:
C9301-100MG:
C9301-100MG-PW:
C9301-25MG-PW:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.