安全性情報
CC052
Sigma-Aldrich
Human Collagen Type II
liquid, 1 mg/mL, suitable for cell culture, used for gel formation
別名:
Collagen Type II, Human Collagen
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
product name
ヒトII型コラーゲン,
由来生物
human
品質水準
アッセイ
90% (Human collagen type II)
形状
liquid
メーカー/製品名
Chemicon®
濃度
1 mg/mL
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.5% Non-collagen proteins
<1% Human collagen type IV
<1% Human collagen type V
<10% Human collagen type I
<10% Human collagen type III
入力
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
溶解性
water: soluble at 20 °C
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... COL2A1(1280)
詳細
Type II collagenは、線維性コラーゲンであり、硝子軟骨の主な成分であり、コラーゲンの95%を占めており、軟骨の乾燥重量の約60%を構成しています。’ヒト染色体12q13にマッピングされている遺伝子COL2A1によってコードされているホモ三量体タンパク質です。Type II collagenは、椎間板の髄核や眼の網膜、強膜、水晶体にも存在しています。IIA型は、主に眼の硝子体に局在しています。IIB型は、成人の軟骨組織で優先的に産生されます。  II型コラーゲンは、示差塩析沈殿、アルコール沈殿、およびDEAEクロマトグラフィーを使用して精製しました。複数の精製ステップにより、非コラーゲン性タンパク質を含まない、天然の三重らせん形のコラーゲンタイプの最終調製物が得られます。標準製剤における他のタイプのコラーゲンの混入は5%未満です。
アプリケーション
ヒトType II collagenは、以下の用途で使用されています:
  • マイクロアレイ分析における細胞外マトリックス(ECM)タンパク質として、プロービングや検出実験のためのニトロセルロースフィルムスライドのコーティングのため。
  • スティックラー症候群のゼブラフィッシュモデルにおける、眼発生初期の神経堤におけるCol2a1aの役割を調べるため。
  • 酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)を用いたアッセイを用いる骨格中のII型コラーゲンレベルの定量化でのキャリブレーションスタンダードとして。
生物化学的/生理学的作用
Type II collagenは、一般的にcollagen XIと会合してcollagen IXと共有結合で架橋結合した複合体を形成し、小さなロイシンリッチプロテオグリカンと相互作用します。Collagen 2は、組織に安定性と強度を与え、ストレス下の完全性と弾力性を維持します。Type II collagenの切断は、主にマトリックスメタロプロテアーゼであるcollagenasesの作用により発生し、Type II collagenのC末端テロペプチドやC2Cといった有名なバイオマーカーの生成につながります。Type II collagenの変異は、軟骨異形成を引き起こし、早期変形性関節症につながります。
物理的形状
精製タンパク質。 0.5 M酢酸中の液体。保存剤を含みません。
保管および安定性
分注し凍結してください。-20°Cで最長12カ月保存できます。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
研究専用。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわち最終使用者)は、フランス研究省から公衆衛生法典L第1245-5-1 II.の輸入許可を取得する必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CC052:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Type II collagen
Gudmann, et al.
Biochemistry of Collagens, Laminins and Elastin (2016)
Zebrafish Model of Stickler Syndrome Suggests a Role for Col2a1a in the Neural Crest during Early Eye Development
Williams AL, et al,
Journal of developmental biology, 10(4) (2022)
Molecular biology of cartilage matrix
LINE, et al.
Journal of Separation Science (1993)
Zebrafish Model of Stickler Syndrome Suggests a Role for Col2a1a in the Neural Crest during Early Eye Development
Antionette L Williams and Brenda L Bohnsack
Journal of developmental biology, 10(4) (2022)
Molecular biology of cartilage matrix
LINE, et al.
AANA Journal (1993)
資料
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
ラミニン、コラーゲン、フィブロネクチンなどの細胞外基質タンパク質は細胞培養の際の細胞接着基質として使用されます。
プロトコル
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.