安全性情報
CC054
Sigma-Aldrich
Human Collagen Type III
from human placenta, liquid, 1 mg/mL, suitable for cell culture, used for gel formation
別名:
Collagen III from human placenta
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
product name
ヒトIII型コラーゲン,
由来生物
human
品質水準
アッセイ
90% (Human collagen type III, SDS-PAGE)
形状
liquid
メーカー/製品名
Chemicon®
濃度
1 mg/mL
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<1% Human collagen types II, IV-VI, and non-collagen proteins
<10% Human collagen type I
入力
sample type epithelial cells
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
溶解性
water: soluble at 20 °C
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
結合特異性
Peptide Source: Fibrinogen
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... COL3A1(1281)
詳細
ヒト染色体2q32.2にマッピングされるCOL3A1遺伝子 は、III型コラーゲンのα1鎖をコードしています。III型コラーゲンは細胞外マトリックスタンパク質であり、3本のα1鎖で構成される長い三重らせんドメインを持っています。III型コラーゲンは、大血管、子宮、腸などの空洞器官における主な構造成分です。ヒトIII型コラーゲンは、ヒト胎盤の軽度ペプシン消化後の酢酸抽出物の連続的塩析、アルコール沈殿、およびDEAEクロマトグラフィーによって精製されています。 製品の起源:ヒト胎盤、HbsAG、HCV、HIV1および2抗体に対して陰性。
アプリケーション
ヒトIII型コラーゲンは、以下の用途で使用されています:
  • マイクロアレイ分析における細胞外マトリックス(ECM)タンパク質として、プロービングや検出実験のためのニトロセルロースフィルムスライドのコーティングのため。
  • マイクロ流体移動デバイスをコーティングするため、および細胞郵送に対する細胞外マトリックス(ECM)の影響を調べるため。
  • Gpr56 PRESTO-TangoアッセイおよびGTP-Rhoプルダウンアッセイにおけるポジティブコントロールとして、細胞シグナル伝達と相互作用に対するその影響を評価するため。
生物化学的/生理学的作用
III型コラーゲンはまずプロコラーゲンとして産生されます。プロコラーゲンは、3本鎖のロープ状分子を形成する3本のプロアルファ1(III)鎖からなるタンパク質です。プロコラーゲン分子は合成された後、細胞によって修飾されます。III型プロコラーゲン分子が細胞から放出され、酵素によって処理されて、分子のいずれかの末端で小さなセグメントを切断して成熟コラーゲンを形成します。成熟コラーゲン分子は集合して原線維を形成します。分子間の架橋によって、コラーゲンの組織強化機能に寄与する非常に安定した原線維が生成されます。
物理的形状
0.5 M酢酸(pH 2.5)に溶解。
保管および安定性
未希釈アリコートで受領日から最大12か月間、-20ºCで保存できます。 凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
アナリシスノート
天然構造の維持の確認は、微小繊維を形成できることによります。
その他情報
組成:[a1(III)]3、未変性三重ヘリックス。 ORD測定により検証された天然のらせん構造の形成能力、ミクロフィブリル形成能力、抗コラーゲン型特異的モノクローナル抗体との反応性
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
研究専用。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわち最終使用者)は、フランス研究省から公衆衛生法典L第1245-5-1 II.の輸入許可を取得する必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CC054:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Type III collagen (COL3A1): Gene and protein structure, tissue distribution, and associated diseases
Kuivaniemi H, et al.
A Manual for Genetic Engineering: Advanced Bacterial Genetics, 707, 151-171 (2019)
Microfluidic single-cell migration chip reveals insights into the impact of extracellular matrices on cell movement
Zhou M, et al.
Lab on a chip, 23(21), 4619-4635 (2023)
Phenotype of COL3A1/COL5A2 deletion patients
Kempers MJ, et al.
European Journal of Medical Genetics, 65(10), 104593-104593 (2022)
Guido Carpino et al.
Clinical proteomics, 16, 37-37 (2019-11-07)
Intrahepatic cholangiocarcinoma (iCCA) is a malignancy that arises from the intrahepatic biliary tree, showing high mortality rates due to its late clinical presentation and limited treatment options. iCCA is characterized by a dense, reactive desmoplastic stroma marked by a dramatic
Benjamin I Binder-Markey et al.
Frontiers in physiology, 11, 293-293 (2020-05-05)
The passive load bearing properties of muscle are poorly understood partly due to challenges in identifying the connective tissue structures that bear loads. Prior attempts to correlate passive mechanical properties with collagen content (often expressed as a mass ratio and
プロトコル
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.