Merck
CC076
Sigma-Aldrich
Human Collagen Type IV
from human placenta, liquid, 1 mg/mL, suitable for cell culture, used for gel formation
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
製品名
ヒトIV型コラーゲン,
由来生物
human
品質水準
アッセイ
95% (Human collagen type IV, SDS-PAGE)
フォーム
liquid
分子量
300 kDa
メーカー/製品名
Chemicon®
濃度
1 mg/mL
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<5% Human collagen types I-III, V, VI, and non-collagen proteins
入力
sample type epithelial cells
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
溶解性
water: soluble at 20 °C
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
結合特異性
Peptide Source: Laminin
Peptide Source: Nidogen
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... COL4A1(1282)
詳細
ヒトコラーゲン IV 型は、皮膚の基底膜に主に含まれる主要な構造要素です。これは、2 つのα 1 様遺伝子と 1 つの α2 様遺伝子を含む天然の三重らせんおよびヘテロ三量体タンパク質です。4 型コラーゲンは、脂肪細胞、骨格筋細胞、心筋細胞、平滑筋細胞などの特定の細胞タイプの周囲に存在する多細胞組織でシート状の細胞外マトリックスを形成します。 ヒトコラーゲン IV は、洗浄した解剖組織から、穏やかなペプシン処理後に希酢酸に抽出されます。コラーゲン 4 型は、差別塩沈殿法を使用して精製されました。天然のらせん構造の純度と保持は、SDS-PAGE および抗コラーゲンタイプ特異的モノクローナル抗体との反応によって制御されました。分子量:300 kDa、溶解性:10mg/mL 製品ソース: ヒト胎盤、HBsAg および HIV 抗体に対して陰性
アプリケーション
ヒト胎盤由来のコラーゲン IV 型は、細胞培養研究およびコラーゲンゲルの形成のためのコーティング材料としての使用に適しています。 ヒトコラーゲン IV 型は、次のような用途に使用されています。ヒトコラーゲン IV 型は、次のような用途に使用されています。浸潤アッセイ用のコラーゲンゲルを調製し、細胞培養システムにおける単球の浸潤能力を評価するための補助マトリックスを提供するため。マイクロアレイ分析における細胞外マトリックス(ECM)タンパク質として。ニトロセルロースフィルムスライドをコーティングして P96-O2 プレートのマイクロチャネルをコーティングし、共培養システムにおける内皮細胞(hMVEC)と腎近位尿細管上皮細胞(hRPTEC)の接着と成長のための表面を提供するため。
生物化学的/生理学的作用
ヒトコラーゲン IV 型は、アルポート症候群およびグッドパスチャー′症候群、ならびに後天性表皮水疱症を含むいくつかのリウマチ性および皮膚科疾患に関連しています。
物理的形状
液体精製タンパク質。 100 μLの0.5M酢酸溶液(pH 2.5)に含まれます。 塩分と防腐剤は含みません。
保管および安定性
-20ºCで最大12カ月間保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
アナリシスノート
天然構造の維持の確認は、微小繊維を形成できることによります。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
研究専用。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわち最終使用者)は、フランス研究省から公衆衛生法典L第1245-5-1 II.の輸入許可を取得する必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CC076:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Neutrophil Extracellular Traps Induce Tissue-Invasive Monocytes in Granulomatosis With Polyangiitis
Akiyama M, et al.
Frontiers in Immunology, 10, 2617-2617 (2019)
Samuel H Kann et al.
The Analyst, 148(14), 3204-3216 (2023-06-12)
High-throughput, rapid and non-invasive readouts of tissue health in microfluidic kidney co-culture models would expand their capabilities for pre-clinical assessment of drug-induced nephrotoxicity. Here, we demonstrate a technique for monitoring steady state oxygen levels in PREDICT96-O2, a high-throughput organ-on-chip platform
Steady-state monitoring of oxygen in a high-throughput organ-on-chip platform enables rapid and non-invasive assessment of drug-induced nephrotoxicity
Kann SH, et al.
Journal of Separation Science, 148(14), 3204-3216 (2023)
Collagen IV in Normal Skin and in Pathological Processes
Abreu-Velez AM, et al.
Journal of Separation Science, 4(1) (2012)
Isolation and partial characterization of a new human collagen with an extended triple-helical structural domain.
Bentz, H, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 80, 3168-3172 (1983)
資料
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
ラミニン、コラーゲン、フィブロネクチンなどの細胞外基質タンパク質は細胞培養の際の細胞接着基質として使用されます。
プロトコル
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.