Merck
F2006
Sigma-Aldrich
Human Fibronectin
from human plasma, powder, suitable for cell culture
別名:
フィブロネクチン 溶液 ヒト線維芽細胞由来
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
42020141
NACRES:
NA.75
product name
ヒト血漿フィブロネクチン, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
由来生物
human plasma
品質水準
無菌性
sterile
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥85% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized powder
分子量
450 kDa
包装
pkg of 5 x 5 mg
pkg of 1 mg
pkg of 2 mg
pkg of 5 mg
濃度
>1 mg/mL protein
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
表面被覆率
1‑5 μg/cm2
不純物
HBSAG, none detected
HCV, none detected
HIV-1/HIV-2, none detected
溶解性
H2O: 1 mg/mL at 37 °C (Store reconstituted solution in working aliquots at -20°C or lower.)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
結合特異性
Peptide Source: Collagen
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... FN1(2335)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フィブロネクチン(FN)は、複数の機能を持った糖タンパク質であり、その遺伝子は、ヒトクロモソームの2q34-36に位置します。この遺伝子は全長75 kbで、50のエクソンを含みます。フィブロネクチン構造は、本質的に相同で、2つのサブユニットアーム上に直線的に配列された機能単位を形成する、繰り返しペプチド配列のブロックからなります。可溶型と不溶型の2つの主なアイソフォームとして存在します。前者は血漿中に存在し、一方、不溶型は組織や軟骨の細胞外マトリックス(ECM)中に存在します。可変領域の選択的スプライシングと、エキストラドメインA、Bと呼ばれる2つのタイプIIIエクソンにより、フィブロネクチンタンパク質には約20の異なるフォームが存在します。
アプリケーション
ヒト血漿フィブロネクチンは、以下のアプリケーションに使用されます:
  • 細胞の播種および神経分化(CBSC(臍帯血幹細胞)の再懸濁用展開培地の成分の1つとして、また、分化用培地にも使用されます)
  • 細胞培養(HEK293細胞の発現のために、培養チャンバーはフィブロネクチンでコーティングされます)
  • In-vitroフィブロネクチン(FN)プルダウンアッセイ
  • タンパク質の特異性
  • 細胞遊走実験
生物化学的/生理学的作用
フィブロネクチン(FN)は、血管新生、細胞遊走、細胞間接着、細胞-基底膜付着、血栓の安定化、胚形成、分化、創傷治癒、哺乳類細胞や細胞外マトリックスへの病原体の結合など、複数の生物学的機能において極めて重要な役割を果たします。中国の漢民族集団での研究では、この遺伝子における変異が、変形性膝関節症(OA)の感受性に関係することが示唆されています。FNのスプライスバリアントエキストラドメインB(EDB)は、癌血管新生の特徴であり、マトリックスの剛性の上昇とともに、内皮細胞によるこのアイソフォームの産生が上昇します。大腸癌(CRC)において、EDAは転移、脈管形成、腫瘍化に関係し、上皮間葉転換を促進します。
注意
再溶解後は、使用溶液のアリコートを-20°C以下で保存してください。 溶解したフィブロネクチン溶液のボルテックスや、過剰な撹拌、または二度目の凍結融解は推奨しません。
調製ノート
本製品は、0.05 Mトリス緩衝食塩水、pH 7.5溶液から凍結乾燥されました。 1 mg/mLで水に可溶であり、37°Cで最低でも30分間溶解させてください。少量の不溶解物が残るかもしれませんが、性能には影響しません。 タンパク質の均一性は、免疫電気泳動によって評価されており、また、エンドトキシン試験済みです。原料は、HIV、B型およびC型肝炎ウイルスに陰性です。培養用の表面コーティングでは、フィブロネクチンを滅菌緩衝塩溶液で希釈し、できるだけ少ない液量でコーティングしてください。 その後、表面を45分間、室温で乾燥させます。2~8°Cで2~4週間保存できます。
免責事項
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F2006-1MG-PW:
F2006-2MG-PW:
F2006-5MG-PW:
F2006-2MG:
F2006-BULK-N:
F2006PROC:
F2006-5MG:
F2006-BULK:
F2006-5X5MG:
F2006-PH:
F2006-1MG:
F2006-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fibronectin: a brief overview of its structure, function, and physiology
Proctor R A, et al.
Reviews of Infectious Diseases, 4, S317-S321 (1987)
Kerim B Kaylan et al.
Integrative biology : quantitative biosciences from nano to macro, 8(12), 1221-1231 (2016-11-02)
Carcinoma progression is influenced by interactions between epithelial tumor cells and components of their microenvironment. In particular, cell-extracellular matrix (ECM) interactions are known to drive tumor growth, metastatic potential, and sensitivity or resistance to therapy. Yet the intrinsic complexity of
Timothy E Quan et al.
Methods in molecular medicine, 135, 423-434 (2007-10-24)
Fibrocytes circulate in the peripheral blood, produce collagen and other matrix proteins, and express cell surface markers indicative of a hematopoetic origin distinguishing them from fibroblasts. Circulating fibrocytes were first identified in 1994 in a model system of wound repair
Marcin Jurga et al.
Biomaterials, 32(13), 3423-3434 (2011-02-18)
Currently, there are no effective therapies to restore lost brain neurons, although rapid progress in stem cell biology and biomaterials development provides new tools for regeneration of central nervous system. Here we describe neurogenic properties of bioactive scaffolds generated by
Fardin Fathi et al.
Rejuvenation research, 11(2), 371-378 (2008-04-09)
Embryonic stem cells (ESC) are defined by two main properties of self-renewal and their multipotency to differentiate into virtually all cell types of the body, including endothelial cells. ESCs have been widely regarded as an unlimited source of cells in
資料
フィブロネクチン(FN)は、肝細胞によって生成される多機能の細胞外血漿糖タンパク質であり、マイクロモル濃度近くで循環し、局所的に生成された細胞性FNとともに細胞表面で細胞外マトリックス線維に集合します。
Fibronectin (FN) plays crucial roles in extracellular matrix fibril assembly and cellular interactions.
ここでは、細胞外基質(ECM)とその接着因子構成成分の構造生物学的な機能のほか、in vitroでの応用向けにどのようなものが利用できるかについて考察します。
The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
すべて表示
プロトコル
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.
関連コンテンツ
Defined culture conditions. Consistent growth of human cancer cell lines in PromoCell’s serum-free/xeno-free Cancer Cell Line Media-XF. Explore over 350 PromoCell products on Sigma.com