Merck
F3667
Sigma-Aldrich
フィブロネクチン接着促進ペプチド
≥95% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C47H74N16O10
CAS番号:
分子量:
1023.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
組成
Peptide content, ~70%
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H](N)Cc3c[nH]c4ccccc34)C(O)=O
InChI
1S/C47H74N16O10/c1-4-25(2)37(45(72)73)61-41(68)32(14-8-20-55-47(52)53)58-38(65)26(3)57-40(67)31(13-7-19-54-46(50)51)59-42(69)34-15-9-21-62(34)44(71)35-16-10-22-63(35)43(70)33(17-18-36(49)64)60-39(66)29(48)23-27-24-56-30-12-6-5-11-28(27)30/h5-6,11-12,24-26,29,31-35,37,56H,4,7-10,13-23,48H2,1-3H3,(H2,49,64)(H,57,67)(H,58,65)(H,59,69)(H,60,66)(H,61,68)(H,72,73)(H4,50,51,54)(H4,52,53,55)/t25-,26-,29-,31-,32-,33-,34-,35-,37-/m0/s1
InChI Key
OVXIMRGEBNSORH-PJRZOMOUSA-N
Amino Acid Sequence
Trp-Gln-Pro-Pro-Arg-Ala-Arg-Ile
その他情報
フィブロネクチンのC末端ヘパリン結合ドメインの配列
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F3667-BULK:
F3667-VAR:
F3667-5MG:
F3667-1MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Woods et al.
Molecular biology of the cell, 4(6), 605-613 (1993-06-01)
Cell adhesion to extracellular matrix molecules such as fibronectin involves complex transmembrane signaling processes. Attachment and spreading of primary fibroblasts can be promoted by interactions of cell surface integrins with RGD-containing fragments of fibronectin, but the further process of focal
資料
フィブロネクチン(FN)は、肝細胞によって生成される多機能の細胞外血漿糖タンパク質であり、マイクロモル濃度近くで循環し、局所的に生成された細胞性FNとともに細胞表面で細胞外マトリックス線維に集合します。
Fibronectin (FN) plays crucial roles in extracellular matrix fibril assembly and cellular interactions.