安全性情報
F1141
Sigma-Aldrich
Bovine Fibronectin
from bovine plasma, liquid, suitable for cell culture
別名:
フィブロネクチン 溶液 ヒト線維芽細胞由来
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
42020141
NACRES:
NA.75
product name
ウシ血漿フィブロネクチン, solution, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
由来生物
bovine plasma
品質水準
無菌性
sterile-filtered
製品種目
BioReagent
形状
solution
包装
pkg of 1 mg
pkg of 2 mg
pkg of 5 mg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
表面被覆率
1‑5 μg/cm2
UniProtアクセッション番号
結合特異性
Peptide Source: Collagen
Peptide Source: Fibrinogen
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
bovine ... FN1(280794)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フィブロネクチンは、細胞外マトリックス中の普遍的なタンパク質です。3種類の繰り返しモジュラーアミノ酸コンセンサス配列からなる、モザイクタンパク質です。フィブロネクチンは、高分子量糖タンパク質のグループに属します。細胞フィブロネクチンは、線維芽細胞によって発現され、血漿フィブロネクチンは、通常肝細胞によって遊離されます。
アプリケーション
ウシ血漿フィブロネクチン(FN)は、以下に使用されています:
  • 吸着分析(ELISA、酵素結合免疫測定法)
  • トランスウェル遊走
  • フィブロネクチンアッセイ
生物化学的/生理学的作用
フィブロネクチンは、細胞接着、細胞骨格形成、癌化、細胞遊走、ファゴサイトーシス、止血、および胚性分化に関与しています。
アナリシスノート
タンパク質の均一性は、免疫電気泳動によって評価されています。
その他情報
製品F1141、ウシ血漿由来フィブロネクチンは、0.05 M TBS、pH 7.5の溶液です。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
F1141-PH:
F1141PROC:
F1141-VAR:
F1141-BULK:
F1141-1MG:
F1141-1MG-PW:
F1141-5MG:
F1141-2MG-PW:
F1141-5MG-PW:
F1141-2MG:
F1141-BULK-N:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Role of subnano-, nano-and submicron-surface features on osteoblast differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells
Khang D, et al.
Biomaterials, 33(26), 5997-6007 (2012)
CCL2/CCR2 chemokine signaling coordinates survival and motility of breast cancer cells through Smad3 and p42/44MAPK dependent mechanisms
Fang W B, et al.
The Journal of biological chemistry, jbc-M112 (2012)
FIBRONECTIN AUTOANTIBODIES
Autoantibodies, 221-251 (2007)
Enhanced fibronectin adsorption on carbon nanotube/poly (carbonate) urethane: independent role of surface nano-roughness and associated surface energy
Khang D, et al.
Biomaterials, 28(32), 4756-4768 (2007)
Tests to predict preeclampsia
Chesley's Hypertensive Disorders in Pregnancy, 221-251 (2015)
資料
フィブロネクチン(FN)は、肝細胞によって生成される多機能の細胞外血漿糖タンパク質であり、マイクロモル濃度近くで循環し、局所的に生成された細胞性FNとともに細胞表面で細胞外マトリックス線維に集合します。
Fibronectin (FN) plays crucial roles in extracellular matrix fibril assembly and cellular interactions.
ここでは、細胞外基質(ECM)とその接着因子構成成分の構造生物学的な機能のほか、in vitroでの応用向けにどのようなものが利用できるかについて考察します。
The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
すべて表示
プロトコル
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.
関連コンテンツ
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.