由来生物
human plasma
品質水準
無菌性
non-sterile; 0.2 μm filtered
アッセイ
>95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
分子量
440 kDa
包装
pkg of 1 mg (11051407001)
pkg of 5 mg (11080938001)
メーカー/製品名
Roche
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... FN1(2335)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フィブロネクチンは、細胞外マトリックスとの細胞相互作用の原因になります。細胞の接着、移動、成長、分化に関与しています。フィブロネクチンは血漿とその他の体液の可溶性成分であり、さらに不溶性細胞外マトリックスの一部でもあります。
特異性
ほとんどの哺乳類細胞に対して活性。
生物学的活性:3T3(NR6)細胞の接着促進をテスト(XTT開裂)します。
生物学的活性:3T3(NR6)細胞の接着促進をテスト(XTT開裂)します。
アプリケーション
フィブロネクチンは、多くの細胞の付着とその後の拡散を促進します。培養皿のコーティングに使用されます。細胞接着アッセイに使用されています。
シーケンス
ヒト血漿フィブロネクチンは、2つのジスルフィドブリッジで接続された2つの類似したポリペプチド鎖(α-, β-鎖、それぞれ220 kDa)で構成されています。
物理的形状
フィブロネクチン1 mg当たり1.126 mgのグリシンと0.058 mgの塩化ナトリウムを含む凍結乾燥物です。
調製ノート
作用濃度:細胞培養容器のコーティング用では5μg/cm2
貯蔵条件(標準溶液):-15~-25°C
再構成された溶液は-15~-25°Cで安定しています。
注:再構成された溶液は-15~-25°Cでアリコートに貯蔵します。
凍結と融解の繰り返しは避けてください。
貯蔵条件(標準溶液):-15~-25°C
再構成された溶液は-15~-25°Cで安定しています。
注:再構成された溶液は-15~-25°Cでアリコートに貯蔵します。
凍結と融解の繰り返しは避けてください。
再構成
それぞれ1 mLまたは5 mLの滅菌水を加えて、1 mg/mLの最終濃度にします。37°Cで30~60分間培養して溶解します。攪拌しないでください。
再構成すると、溶液が少量の不溶性凝集物質を含む場合があります。これらの凝集体はフィブロネクチン固有の現象であり、製品の性能には影響しません。
再構成すると、溶液が少量の不溶性凝集物質を含む場合があります。これらの凝集体はフィブロネクチン固有の現象であり、製品の性能には影響しません。
その他情報
生命科学研究専用です。診断手順には使用しません。
免責事項
研究専用。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわち最終使用者)は、フランス研究省から公衆衛生法典L第1245-5-1 II.の輸入許可を取得する必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nature communications, 7, 10346-10346 (2016-02-03)
Complement C1q is the activator of the classical pathway. However, it is now recognized that C1q can exert functions unrelated to complement activation. Here we show that C1q, but not C4, is expressed in the stroma and vascular endothelium of
International journal of clinical and experimental pathology, 3(3), 288-302 (2010-03-13)
The interaction of cells with adhesion proteins in the extracellular matrix (ECM) provides signals which affect the morphology, motility, gene expression and survival of adherent cells. In the present communication we cultured K562 cells in presence of fibronectin to study
F1000Research, 4, 113-113 (2015-06-13)
The avian enteric nervous system (ENS) consists of a vast number of unusually small ganglia compared to other peripheral ganglia. Each ENS ganglion at mid-gestation has a core of neurons and a shell of mesenchymal precursor/glia-like enteric neural crest (ENC)
Fibronectin at a glance.
Journal of cell science, 115(Pt 20), 3861-3863 (2002-09-24)
資料
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
3D細胞培養の概要2D細胞培養と3D細胞培養の比較、3D細胞培養の利点、3D細胞培養技術について紹介します。
プロトコル
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.