Merck
FC010
Sigma-Aldrich
Human Fibronectin
from human plasma, liquid, 1 mg/mL, purified protein, suitable for cell culture
別名:
Fibronectin protein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
製品名
ヒト血漿フィブロネクチン精製タンパク質, from human plasma, liquid, 1 mg/mL (100 MG pack size is lyophilized), purified protein, suitable for cell culture
由来生物
human
品質水準
アッセイ
~95% (SDS-PAGE)
フォーム
(liquid: 1MG, 5MG, 10MG pack size
lyophilized: 100 MG pack size)
分子量
220 kDa
メーカー/製品名
Chemicon®
濃度
1 mg/mL
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
表面被覆率
2—10 μg/cm2
入力
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
UniProtアクセッション番号
結合特異性
Peptide Source: Collagen
Peptide Source: Laminin
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... FN1(2335)
詳細
Fibronectin(FN)は、細胞外マトリックス(ECM)や体液の高分子量接着性糖タンパク質です。2つのジスルフィド結合でつながった2つのサブユニットで構成されるダイマーです。FNの各モノマーは3種類の反復単位で構成されます:12個のタイプIのFNリピート(それぞれ約40個のアミノ酸)、2つのタイプIIリピート(約60個のアミノ酸)、15~17個のタイプIIIリピート(約90個のアミノ酸)。これらの反復単位は、fibronectin分子の構造的・機能的多様性に寄与しています。
アプリケーション
ヒトフィブロネクチン(HFN)は、プラスチック器具、ガラス器具、マイクロキャリアビーズなどの細胞培養表面のコーティングに使用する場合にin vitroで細胞を増殖させる際の接着因子としての使用に適しています。
生物化学的/生理学的作用
Fibronectinは、さまざまな細胞相互作用の媒介において重要な役割を果たしており、細胞接着、細胞形態の確立と維持、細胞遊走・増殖・分化などのさまざまなプロセスに関与しています。複数の細胞外マトリックス(ECM)ならびにcollagen、heparin、fibrin、特定の細胞膜受容体などの細胞表面タンパク質と相互作用します。Fibronectinはまた、複数のインテグリンのリガンドとしても機能し、その中には例えばfibronectinのリピートIII-10領域においてarginylglycylaspartic acid(RGD)配列に結合する有名なフィブロネクチン受容体α-β1などがあります。この広範な相互作用ネットワークは、細胞挙動の制御と組織機能の媒介におけるfibronectinの重要性を浮き彫りにしています。′
物理的形状
50 mMトリス-緩衝生理食塩水(TBS)、pH 7.5、無菌ろ過液(保存剤無添加)に溶解。
保管および安定性
保存期間は2~8℃で受領日から最長6ヵ月間です。 冷凍しないでください。
アナリシスノート
還元条件下では220 kDaの二重バンドが存在します。hFNは、ゼラチンアガロースを用いたアフィニティークロマトグラフィーと、それに続くヘパリンアガロースを用いたクロマトグラフィーによって精製されます。ドナー由来血漿はスクリーニング済みであり、HIV、HTLV、B型およびC型肝炎に対して陰性であることが示されています。
その他情報
細胞培養容器コーティングの推奨手順
1. 培養容器のコーティングに必要なHFN量は、総表面積(cm2)にHFNの目的濃度(μg/mL)を乗じて決定します。推奨量は2~10 μg/cm2です。
2. コーティングする各培養容器の表面を、その全面積を覆うのに必要な最小限の量の無菌平衡塩溶液(血清・タンパク質フリー)で濡らします。
3. 必要に応じて、適切なCO2雰囲気を導入します。
4. 算出した量のHFNを各培養容器に加えます。
5. HFNを容器表面に5~20分間吸着させます。
6. 残った平衡塩溶液を除去してから、標準的な細胞培養手順を進めます。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
研究専用。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわち最終使用者)は、フランス研究省から公衆衛生法典L第1245-5-1 II.の輸入許可を取得する必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
FC010-K:
FC010-100MG:
FC010:
FC010-5MG:
FC010-10MG:
FC010-1MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alternative splicing of the angiogenesis associated extra-domain B of fibronectin regulates the accessibility of the B-C loop of the type III repeat 8
Elisa Ventura, et al.
PLoS ONE, 5(2), e9145-e9145 (2010)
Sandrine B Lavenus et al.
The Journal of biological chemistry, 295(19), 6700-6709 (2020-04-03)
Tumor cells can spread to distant sites through their ability to switch between mesenchymal and amoeboid (bleb-based) migration. Because of this difference, inhibitors of metastasis must account for each migration mode. However, the role of vimentin in amoeboid migration has
Aleksander A Rebane et al.
FEBS letters, 594(7), 1132-1144 (2019-12-14)
Golgins are an abundant class of peripheral membrane proteins of the Golgi. These very long (50-400 nm) rod-like proteins initially capture cognate transport vesicles, thus enabling subsequent SNARE-mediated membrane fusion. Here, we explore the hypothesis that in addition to serving as
Alternative splicing of the angiogenesis associated extra-domain B of fibronectin regulates the accessibility of the B-C loop of the type III repeat 8
Ventura E, Sassi F, Parodi A, Balza E, Borsi L, Castellani P, Carnemolla B, Zardi L
Journal of Separation Science, 5(2), e9145-e9145 (2010)
Lan Huang et al.
Bio-protocol, 10(2), e3487-e3487 (2020-01-20)
Infantile hemangioma (IH) is a vascular tumor noted for its excessive blood vessel formation during infancy, glucose-transporter-1 (GLUT1)-positive staining of the blood vessels, and its slow spontaneous involution over several years in early childhood. For most children, IH poses no
資料
ここでは、細胞外基質(ECM)とその接着因子構成成分の構造生物学的な機能のほか、in vitroでの応用向けにどのようなものが利用できるかについて考察します。
The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
プロトコル
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.