product name
ヒト血漿フィブロネクチン, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥95% (SDS-PAGE)
由来生物
human plasma
品質水準
無菌性
sterile
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized powder
包装
pkg of 1 mg
pkg of 2 mg
pkg of 5 mg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
表面被覆率
1‑5 μg/cm2
溶解性
H2O: 1 mg/mL at 37 °C
UniProtアクセッション番号
結合特異性
Peptide Source: Collagen
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... FN1(2335)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 神経細胞分化のために組織培養表面をコーティングする神経選択培地
- 2D細胞培養におけるiPSCおよびiPSC‑由来BMECの特性評価のための培養容器のコーティング
- 内皮細胞培養のための培養支持体のコーティング
生物化学的/生理学的作用
注意
調製ノート
フィブロネクチンは、コーティング培地表面上で無菌平衡塩類溶液を用いて希釈後、最低下の量を用いてコーティングします。その後、表面を45分間、室温で乾燥させます。2~8°Cで2~4週間保存できます。
免責事項
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F1056-2MG-PW:
F1056-5MG-PW:
F1056-1MG-PW:
F1056-5MG:
F1056-VAR:
F1056-BULK:
F1056-2MG:
F1056-1MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
ラミニン、コラーゲン、フィブロネクチンなどの細胞外基質タンパク質は細胞培養の際の細胞接着基質として使用されます。
プロトコル
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.