Merck
F0635
Sigma-Aldrich
Rat Fibronectin
from rat plasma, powder, suitable for cell culture
別名:
フィブロネクチン 溶液 ヒト線維芽細胞由来
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
42020141
NACRES:
NA.75
製品名
ラット血漿フィブロネクチン, powder, BioReagent, suitable for cell culture
由来生物
rat plasma
品質水準
無菌性
sterile
製品種目
BioReagent
フォーム
powder
包装
pkg of 0.5 mg
pkg of 1 mg
pkg of 2 mg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
表面被覆率
1‑5 μg/cm2
溶解性
H2O: 1 mg/mL at 37 °C, clear, colorless (some particles)
UniProtアクセッション番号
結合特異性
Peptide Source: Collagen
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
rat ... Fn1(25661)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フィブロネクチン(FN)/FN1(フィブロネクチン1)は、肝星状細胞(HSC)が生成する多機能性糖タンパク質です。それは、細胞外マトリックス(ECM)の構成要素です。FN1は細胞膜と細胞質に見られます。また、in vivoで線維芽細胞、内皮細胞、マクロファージ、および肝細胞により合成され遊離されます。
アプリケーション
フィブロネクチンラット血漿は、以下の用途に使用されています:分化の導入に、細胞外マトリックスへの接着、神経の分化、および初代ニューロン腹側中脳培養。
生物化学的/生理学的作用
フィブロネクチン(FN)/FN1(フィブロネクチン1)は、細胞周期進行、細胞接着と増殖、および線維症進行に大きな役割を果たします。コラーゲンマトリックスの構築に不可欠です。FNの高発現は肝線維症において重要な役割を担っています。FN1は他のマトリックスタンパク質の担持に役立ちます。
構成
フィブロネクチンは、細胞表面および血漿の両方に見られる接着性糖タンパク質です。
注意
再溶解後は、使用溶液のアリコートを-20°C以下で保存してください。 溶解したフィブロネクチン溶液のボルテックスや、過剰な撹拌、または二度目の凍結融解は推奨しません。
調製ノート
本製品は、0.05 Mトリス緩衝食塩水、pH 7.5溶液から凍結乾燥されました。 1 mg/mLで水に可溶であり、37°Cで最低でも30分間溶解させてください。少量の不溶解物が残るかもしれませんが、性能には影響しません。 タンパク質の均質性は免疫電気泳動により評価され、単一の円弧が示されてエンドトキシンが試験され、原材料のHIV、B型肝炎およびC型肝炎の検査結果は陰性でした。
培養表面をコーティングするとき、フィブロネクチンを無菌平衡無菌塩溶液で希釈し、最小限の容量でコーティングする必要があります。 その後、表面を45分間、室温で乾燥させます。2~8°Cで2~4週間保存できます。
アナリシスノート
IEP(免疫電気泳動)によって抗フィブロネクチンと反応すると、単一の円弧が示されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F0635-1MG:
F0635-2MG-PW:
F0635-VAR:
F0635-2MG:
F0635-BULK:
F0635-PH:
F0635-.5MG-PW:
F0635-.5MG:
F0635PROC:
F0635-BULK-N:
F0635-1MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yang Gao et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 27(9) (2022-05-15)
There is an urgent need to develop new effective therapies for HCC. Our previous study identified ULK1 as the potential target for HCC therapy and screened the compound XST-14 as a specific inhibitor of ULK1 to suppress HCC progression. However
Fibronectin expression is critical for liver fibrogenesis in vivo and in vitro.
Liu X Y, et al.
Molecular Medicine Reports, 14(4), 3669-3675 (2016)
Enhancement of metastatic potential by γ-interferon.
Kelly S A, et al.
Cancer Research, 51(15), 4020-4027 (1991)
Neuronal nitric oxide synthase immunohistochemistry and 4, 5-diaminofluorescein diacetate: tools for nitric oxide research.
Kasim N, et al.
Journal of Neuroscience Methods, 112(1), 1-8 (2001)
Differential effect of activin on mouse embryonic stem cell differentiation in insulin?secreting cells under nestin?positive selection and spontaneous differentiation protocols.
Jafary H, et al.
Cell Biology International, 32(2), 278-286 (2008)
資料
Fibronectin (FN) plays crucial roles in extracellular matrix fibril assembly and cellular interactions.
フィブロネクチン(FN)は、肝細胞によって生成される多機能の細胞外血漿糖タンパク質であり、マイクロモル濃度近くで循環し、局所的に生成された細胞性FNとともに細胞表面で細胞外マトリックス線維に集合します。
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
ラミニン、コラーゲン、フィブロネクチンなどの細胞外基質タンパク質は細胞培養の際の細胞接着基質として使用されます。
すべて表示
プロトコル
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.