リコンビナント
expressed in E. coli
形状
lyophilized powder
品質
essentially salt free
分子量
8-15 kDa
包装
pkg of 0.5 mg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
表面被覆率
0.45 μg/cm2
溶解性
Tris-buffered saline: soluble 1.00-1.10 mg/mL, clear, colorless
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... FN1(2335)
詳細
最近の報告によると、新たな領域として、ヒト胎盤cDNAからクローン化されたIII1型リピートが、マトリックスの形成に関与しています。マトリックス会合に必要なフィブロネクチンドメインの分析のため、抗体を用いて実験したところ、線維芽細胞で標識した血漿フィブロネクチンの結合と不溶化を阻害するエピトープが、フィブロネクチンのIII1型とI型モジュールで同定されました。このことから、III1型とI型については、フィブロネクチンの会合に介在する役割が示唆されました。この知見を支持する結果として、最初の2つのフィブロネクチンIII型リピート由来の14 kDa断片が、フィブロネクチンのマトリックス会合を阻害することが確認されました(4)。最近、III1型リピートC末端の2/3にならってモデル化した組み換え型断片III1-Cが、フィブロネクチンと結合し、フィブロネクチン分子の自発的なジスルフィド架橋を誘導し、マトリックスの原線維に似た多量体になることが判明しました。
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F3542-.5MG:
F3542-BULK:
F3542-VAR:
F3542-.5MG-PW:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
フィブロネクチン(FN)は、肝細胞によって生成される多機能の細胞外血漿糖タンパク質であり、マイクロモル濃度近くで循環し、局所的に生成された細胞性FNとともに細胞表面で細胞外マトリックス線維に集合します。
Fibronectin (FN) plays crucial roles in extracellular matrix fibril assembly and cellular interactions.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
プロトコル
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.