安全性情報
MAB8887
Sigma-Aldrich
抗II型コラーゲン抗体、クローン6B3
clone 6B3, Chemicon®, from mouse
別名:
Anti-Anti-ANFH, Anti-Anti-AOM, Anti-Anti-COL11A3, Anti-Anti-SEDC, Anti-Anti-STL1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6B3, monoclonal
化学種の反応性
human, chicken, mouse, salamander
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... COL2A1(1280)
特異性
ウェスタンブロッティングでは、MAB8887は同一の一次構造を持つa1(II)およびa3(XI)鎖をともに認識します(ELISAでは認識しません)。ウェスタンブロッティングでは、MAB8887は、哺乳類コラゲナーゼで消化後のlathyritic II型コラーゲンのTCAフラグメントと反応します。 ペプシン消化したII型コラーゲンとも反応します。 通常条件下では無処理のコラーゲンIIとは反応しません。
エピトープはII型コラーゲンの三重ヘリックスに局在しています。 I型またはIII型コラーゲンとの交差反応はみられていません。コラーゲンIIのCNBrペプチドのイムノブロットから、MAB8887が、無処理のII型分子の免疫原性および関節炎誘発性のエピトープ部位であるCB11(25kDa)フラグメントと反応することが示されています。
ペプシン可溶化コラーゲンIIでは、MAB8887は、95~97 kDaフラグメント、ならびに120kDaの天然の一本鎖と反応します。プロペプチドが存在する場合、MAB8887は200kDaフラグメントを検出できます。
免疫原
精製II型コラーゲン;限定したペプシン処理により成体ニワトリ胸骨から取得。
アプリケーション
ウェスタンブロット(Mayne, 1994)
免疫組織染色(ホルマリン/パラフィン):1~2 μg/mL、室温で30分間。パラフィン包埋組織の染色では、組織切片をRTで15分または37ºCで10分、Tris HCl、pH 2.0中1mg/mLのペプシンで消化する必要があります。
免疫蛍光
ELISA
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
抗II型コラーゲン抗体、クローン6B3は、IF、IH & WBで使用するためのII型コラーゲンに対する抗体です。
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
ECMタンパク質
ターゲットの説明
120 kDa
物理的形状
0.2% BSAおよび0.09%のアジ化ナトリウムを含む10 mM PBS、pH 7.4中の精製免疫グロブリン。
フォーマット:精製
プロテインG精製
保管および安定性
未希釈アリコートで2–8°Cで最長12か月保存できます。
アナリシスノート
コントロール
肺または胎児の軟骨
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB8887:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Terminal differentiation of chick embryo chondrocytes requires shedding of a cell surface protein that binds 1,25-dihydroxyvitamin D3.
Dreier, R; Gunther, BK; Mainz, T; Nemere, I; Bruckner, P
The Journal of Biological Chemistry null
R S Cosden et al.
Osteoarthritis and cartilage, 19(2), 200-205 (2010-12-01)
The ability to fully regenerate lost limbs has made the axolotl salamander (Ambystoma mexicanum) a valuable model for studies of tissue regeneration. The current experiments investigate the ability of these vertebrates to repair large articular cartilage defects and restore normal
Low-density lipoprotein receptor-related protein 5 governs Wnt-mediated osteoarthritic cartilage destruction.
Shin, Y; Huh, YH; Kim, K; Kim, S; Park, KH; Koh, JT; Chun, JS; Ryu, JH
Arthritis Research & Therapy null
Xiaobing Huang et al.
International journal of molecular medicine, 38(4), 1141-1151 (2016-08-31)
Recent studies have indicated that the hematopoietic stem/progenitor cell (HSPC) niche, consisting of two major crucial components, namely osteoblasts (OBs) and mesenchymal stromal cells (MSCs), is responsible for the fate of HSPCs. Thus, closely mimicking the HSPC niche ex vivo may be an
Qiang Fu et al.
Molecular medicine reports, 13(6), 4659-4665 (2016-04-16)
The aim of the present study was to evaluate the tumorigenic potential of nuclear transfer-derived (nt) mouse embryonic stem cells (mESCs) transplanted into infarcted rat hearts. The nt‑mESCs were cultured using a bioreactor system to develop embryoid bodies, which were