安全性情報
MAB1330
Sigma-Aldrich
Anti-Collagen Type II Antibody, clone COLL-II
ascites fluid, clone COLL-II, Chemicon®
別名:
Anti-ANFH, Anti-AOM, Anti-COL11A3, Anti-SEDC, Anti-STL1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
COLL-II, monoclonal
化学種の反応性
sheep, human, bovine, rat, pig, mouse, canine
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... COL2A1(1280)
特異性
ヒトおよびウシコラーゲンII型(ペプシン可溶化、CNBr-分割)の両方と反応します。I、III、VおよびIX型コラーゲンとの交差反応性を示しません。
免疫原
ヒト(軟骨固有)CNBr-分割コラーゲンII。
アプリケーション
Anti-Collagen Type II Antibody、クローンCOLL-IIのコラーゲンII型検出のための使用はELISA、IHで検証されています。
免疫蛍光染色: 凍結またはパラフィン包埋組織切片では1:2~1:5。 より強く染色するには、温和なペプシン.消化をお薦めします。
ウェスタンブロッティング: 化学発光検出を用いる場合は1:1000-1:2000
ELISAの場合は1:100-1:500、ペプシン処理サンプル。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究のカテゴリ
細胞構造
研究のサブカテゴリ
ECMタンパク質
物理的形状
未精製
防腐剤を含まない腹水。
保管および安定性
-20°Cで出荷日から1年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品を最大限回収するために、融解後のキャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。
アナリシスノート
コントロール
肺または胎児の軟骨
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB1330:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xin Lu et al.
International journal of molecular medicine, 37(2), 509-516 (2015-12-29)
The aim of the present study was to examine the expression levels and role of hsa-miR-15a in osteoarthritis (OA), as well as the associated mechanisms. The expression levels of hsa-miR-15a and A disintegrin-like and metalloprotease (reprolysin type) with thrombospondin type
Yang-Jun Lao et al.
Orthopaedic surgery, 10(1), 56-63 (2018-02-13)
To investigate the effect of accumulated spinal axial biomechanical loading on mice lumbar disc and the feasibility of applying this method to establish a mice intervertebral disc degeneration model using a custom-made hot plate cage. In previous studies, we observed
Sarvpreet Singh et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 16(4), 877-887 (2011-07-19)
Irradiation impacts on the viability and differentiation capacity of tissue-borne mesenchymal stem cells (MSC), which play a pivotal role in bone regeneration. As a consequence of radiotherapy, bones may develop osteoradionecrosis. When irradiating human bone-derived MSC in vitro with increasing
Frederic Cailotto et al.
The Journal of biological chemistry, 285(14), 10572-10582 (2010-02-06)
The differentiated phenotype of chondrocyte is lost in pathological situations and after interleukin (IL)-1beta challenge. Wnt proteins and the inorganic pyrophosphate (PP(i)) transporter Ank regulate the differentiation process in many cell types. We investigated the possible contribution of Ank and/or
Biwei Deng et al.
International journal of nanomedicine, 13, 8217-8230 (2018-12-18)
The osteoinductive behaviors of nitinol (NiTi)-based metal implants for bone regeneration are largely dependent on their surface composition and topology. Continuous-mode laser sintering often results in complete melting of the materials and aggregation of particles, which lack control of heat