精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... COL2A1(1280)
特異性
この抗体は、未変性・変性ヒトII型コラーゲンと反応します。
交差反応性割合
ヒトII型コラーゲン90%
ヒトI、III、IV、Vがたコラーゲン<1%
ヒト血漿タンパク質はコラーゲンへの結合を妨げません。
交差反応性割合
ヒトII型コラーゲン90%
ヒトI、III、IV、Vがたコラーゲン<1%
ヒト血漿タンパク質はコラーゲンへの結合を妨げません。
免疫原
ヒト軟骨から抽出・精製されたII型コラーゲン。
アプリケーション
ELISA 1:1000。
クリオスタット切片または培養細胞での間接免疫蛍光染色1:10-1:20
ウェスタンブロッティング1:100
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
クリオスタット切片または培養細胞での間接免疫蛍光染色1:10-1:20
ウェスタンブロッティング1:100
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗II型コラーゲン抗体は、II型コラーゲンを検出します。ELISA、WB、IC、IHでの使用が発表され、検証されています。&&
研究のカテゴリ
細胞構造
細胞構造
研究のサブカテゴリ
ECMタンパク質
ECMタンパク質
物理的形状
ウサギ抗血清は、ヒト血漿タンパク質およびヒトI、III、IV、およびV型コラーゲンを固定化したアガロース吸着剤に通しました。抗体は、固定化ヒトII型コラーゲンでアフィニティー精製しました。
製品は、安定化剤として0.1% mannitol と0.1% dextranを含む0.15M sodium chloride、10mM sodium phosphate(pH 7.5)に溶解。保存剤を含みません。
製品は、安定化剤として0.1% mannitol と0.1% dextranを含む0.15M sodium chloride、10mM sodium phosphate(pH 7.5)に溶解。保存剤を含みません。
保管および安定性
保存期間は2~8°Cで受領日から最長12カ月間です。使用前に、微小遠心により分散していない凝集物を除去します。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AB761:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Biomaterials, 273, 120820-120820 (2021-04-20)
Tissue engineered constructs have the potential to respond to the unmet medical need of treating deep osteochondral defects. However, current tissue engineering strategies struggle in the attempt to create patterned constructs with biologically distinct functionality. In this work, a developmentally-inspired
Cardiovascular research, 112(2), 606-616 (2016-09-28)
Vascular smooth muscle cells (SMCs) are major precursors contributing to osteochondrogenesis and calcification in atherosclerosis. Runt-related transcription factor-2 (Runx2) has been found essential for SMC differentiation to an osteochondrogenic phenotype and subsequent calcification in vitro. A recent study using a
Scientific reports, 12(1), 21663-21663 (2022-12-16)
The human type II collagen (Col II), specifically expressed in chondrocytes, is a crucial component of the adult hyaline cartilage. We examine the potential of artificial induction of Col II in human peripheral blood mononuclear cells (PBMNCs) as a novel
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 7(2), 1902295-1902295 (2020-01-30)
Clinical translation of cell-based products is hampered by their limited predictive in vivo performance. To overcome this hurdle, engineering strategies advocate to fabricate tissue products through processes that mimic development and regeneration, a strategy applicable for the healing of large
Bioscience reports, 40(11) (2020-10-24)
The dysregulated circular RNAs (circRNAs) are relevant to the development of osteoarthritis (OA). The circRNA serpin family E member 2 (circSERPINE2) is dysregulated in OA, while the role and mechanism of circSERPINE2 in OA are largely unknown. The aim of