Merck
C1188
Sigma-Aldrich
Bovine Collagen Type II
from bovine tracheal cartilage, powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
product name
コラーゲン ウシ気管軟骨由来, Bornstein and Traub Type II, powder
由来生物
bovine cartilage (tracheal)
品質水準
形状
powder
溶解性
aqueous acid: soluble
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
詳細
コラーゲンタンパク質はヒトに豊富に存在します。真皮の主要な構造成分です。 また、細胞外マトリックス(ECM)の重要な成分です。
コラ-ゲンは構造や遺伝子が異なる多数のタイプに分類されています。シグマでは、BornsteinとTraubが提唱した命名法を使用しています。シグマのタイプ分けは一般的なコラ-ゲン分類とは異なりますのでご注意ください。
アプリケーション
II型コラーゲンは、止血におけるその重要性が研究されました。CB8およびCB11の2つのペプチドは、II型コラーゲンの血小板結合および活性化の部位です。II型コラーゲンは、動物の関節炎のモデルとしても使用され、シクロオキシゲナーゼ(COX)-2選択的阻害剤であるFR140423が抗炎症効果を示し、インドメタシンによる治療で発生する可能性のある胃病変を生じないことが示されました。。
II型コラーゲンは、関節リウマチの動物モデルを誘導するためにしばしば使用されます。しかし、活性酸素種の形成につながる条件下では、被験動物は自己抗体に対する耐性を生じさせます。これは、ROSが好ましい効果を発揮する珍しい状況です。
ウシの気管軟骨由来のコラーゲンは、雄性DBA / 1マウスの関節炎を誘発するために使用されます。 また、反射率および蛍光寿命分光計(RFLS)で蛍光発光スペクトルを取得するための蛍光体としても使用されます。
生物化学的/生理学的作用
コラーゲンは老化プロセスに関係しています。 細胞の構造的枠組みと組織の機械的強度を与えます。
調製ノート
Trentham, et al., J. Exp. Med., 146, 857 (1977)に記載されたペプシン抽出法の変法に従って調製されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C1188-10MG:
C1188-BULK:
C1188-5MG:
C1188-1MG:
C1188-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Important role of interleukin-3 in the early phase of collagen-induced arthritis
Bruhl H, et al.
Arthritis and Rheumatism, 60(5), 1352-1361 (2009)
Quantitative molecular sensing in biological tissues: an approach to non-invasive optical characterization
Chandra M, et al.
Optics Express, 14(13), 6157-6171 (2006)
Rosalia Cuahtecontzi Delint et al.
Biomaterials, 276, 120996-120996 (2021-07-20)
One of the major challenges within the emerging field of injectable stem cell therapies for articular cartilage (AC) repair is the retention of sufficient viable cell numbers at the site of injury. Even when delivered via intra-articular injection, the number
Molecular and cellular basis of hypertrophic scarring
Total Burn Care, 495-505 (2012)
Aging and the skin
Brocklehurst's Textbook of Geriatric Medicine and Gerontology, 133-137 (2010)