製品名
コラーゲン 溶液 ウシ皮膚由来, Type I, 6 mg/mL, sterile-filtered, BioReagent, and for 3D matrix formation., suitable for cell culture
由来生物
bovine skin
品質水準
無菌性
sterile-filtered
製品種目
BioReagent
フォーム
liquid
包装
pkg of 50 mL
濃度
6 mg/mL
テクニック
cell culture | mammalian: suitable using and for 3D matrix formation.
表面被覆率
6‑10 μg/cm2
結合特異性
Peptide Source: Collagen
Peptide Source: Elastin
Peptide Source: Fibronectin
その他の活性
endotoxin ≤1.0 μmole/min-mg protein
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
構成
調製ノート
その他情報
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
C2124-BULK:
C2124-50ML-PW:
C2124-VAR:
C2124-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
ラミニン、コラーゲン、フィブロネクチンなどの細胞外基質タンパク質は細胞培養の際の細胞接着基質として使用されます。