Merck
804592
Sigma-Aldrich
ウシコラーゲン溶液
Type I, 3 mg/mL, ≥95%, sterile filtered, BSE-Free, suitable for biomedical research
別名:
Collagen I
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥95%
フォーム
liquid
濃度
3 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 高純度ウシ真皮ペプシン溶解コラーゲン、アテロコラーゲンの0.01 N HCl(pH 2)溶液。大部分がタイプIコラーゲンで、約5%がタイプIII(3 mg/ml)。
  • 無菌ろ過済み。
  • BSE無添加。
  • SDS-PAGEによる純度≥95%。
ウシコラーゲン溶液は、細胞接着を向上させるための培養用またはコーティング用プラスチック実験器具の3D構造を形成するために使用できます。pH 7でゲルを形成でき、細胞培養、組織工学、および薬物送達の生体材料の3D骨格として理想的です。
アプリケーション
pH 7でゲルを形成し、細胞培養、組織工学、および薬物送達の生体材料の3D骨格として理想的です。
法的情報
コラーゲン溶液の製品です。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
804592-20ML:4548174012642
804592-BULK:
804592-20ML-PW:
804592-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Wallace D, et al.
Advanced Drug Delivery Reviews, 55, 1631-1649 (2003)
Luo Z, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50, 640-643 (2011)
Bareil RP, et al.
Materials, 3, 1863-1887 (2010)
Qun Zhang et al.
Stem cell research & therapy, 11(1), 407-407 (2020-09-20)
In recent years, significant progress has been made in developing highly complex tissue-engineered skin substitutes (TESSs) for wound healing. However, the lack of skin appendages, such as hair follicles and sweat glands, and the time required, are two major limitations
David Olagnier et al.
Nature communications, 11(1), 4938-4938 (2020-10-04)
Antiviral strategies to inhibit Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV2) and the pathogenic consequences of COVID-19 are urgently required. Here, we demonstrate that the NRF2 antioxidant gene expression pathway is suppressed in biopsies obtained from COVID-19 patients. Further, we
資料
Collagen-based delivery systems effectively deliver a range of viral and non-viral gene carriers by providing spatiotemporal control over delivery and reducing degradation rates and immune responses.
Collagen molecules play a critical role in tissue architecture and strength, and in cell-matrix interactions as insoluble ligands to regulate the diverse phenotypic activities of cells.
組織工学への応用を目的とした固体およびハイドロゲルを基盤とした足場の、既存および新規の製造方法を紹介します。
Highlighting existing and novel fabrication methods for both, solid and hydrogel-based scaffold for tissue engineering applications.
すべて表示