アッセイ
≥95%
形状
liquid
濃度
6 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
- Highly purified bovine corium pepsin solubilized collagen, atelo collagen, in 0.01 N HCl, pH 2. Predominantly Type I collagen with approximately 5% Type III at 6 mg/ml.
- Sterile filtered.
- BSE-Free.
- ≥95% purity by SDS PAGE.
- Suitable for Biomedical research.
アプリケーション
法的情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
804622-20ML-PW:
804622-VAR:
804622-20ML:
804622-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Collagen-based delivery systems effectively deliver a range of viral and non-viral gene carriers by providing spatiotemporal control over delivery and reducing degradation rates and immune responses.
Collagen molecules play a critical role in tissue architecture and strength, and in cell-matrix interactions as insoluble ligands to regulate the diverse phenotypic activities of cells.
組織工学への応用を目的とした固体およびハイドロゲルを基盤とした足場の、既存および新規の製造方法を紹介します。
Highlighting existing and novel fabrication methods for both, solid and hydrogel-based scaffold for tissue engineering applications.