安全性情報
122-20
Sigma-Aldrich
Rat Collagen Type I
from rat tail, liquid, 0.05 mg/mL, suitable for cell culture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.75
製品名
ラット尾コラーゲンコーティング溶液(20ML), Type I, 50 μg/mL, solution, BioReagent, suitable for cell culture
品質水準
無菌性
sterile; sterile-filtered
製品種目
BioReagent
フォーム
solution
シェルフライフ
6 mo.
包装
pkg of 20 mL
濃度
50 μg/mL
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
詳細
Collagen type Iは線維性コラーゲンであり、2つのα1鎖と1つの α2鎖が縒り合されて1つの三重らせん構造を形成しているもので構成されています。脊椎動物の主なタンパク質で、骨、腱、皮膚、靭帯、角膜、その他の種類の細胞間の結合組織などさまざまな組織に存在している細胞外マトリックスで重要な役割を果たしています。ラット尾コラーゲンコーティング溶液(20 ML)は、細胞接着と増殖を促進し、あるいは、細胞特異的形態および機能を促進します。内皮細胞、肝細胞、筋細胞、およびその他さまざまな種類の細胞に共通して使用されます。
このコラーゲン溶液は、0.02M酢酸によって50μg/mLで調製され、濾過滅菌されています。
アプリケーション
ラット尾コラーゲンコーティング溶液(20 ML)は、細胞の増殖、分化、遊走を調べるための細胞培養で使用するのに適しています。 ラット尾コラーゲンコーティング溶液は、96ウェルプレートをコーティングするのに使用され、細胞培養実験において初代ケラチノサイトの接着と増殖に適した表面を提供します。
調製ノート
組織培養器具を準備するには、ラット尾コラーゲンコーティング溶液を培養表面比5 ug/cm2で塗布します。以下に例を挙げます:
  • T-25フラスコの場合、125 ug(2.5 ml)の溶液を使用します。
  • 24ウェルプレートの各ウェルには、10.5 ug(210 ul)の溶液を使用します。
溶液を塗布後、コーティングされた組織培養器具を37°Cで2時間インキュベーションします。ラット尾コラーゲンコーティング溶液を吸引により慎重に除去します。コーティングした表面をPBSで2回リンスします。コーティングした組織培養器具は、すぐに使用することも、空気乾燥して4oCで最長1週間保管することもできます。
WGK
WGK 3
Jan Code
122-20:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mariano Maffei et al.
Scientific reports, 9(1), 19214-19214 (2019-12-18)
Gene delivery using vector or viral-based methods is often limited by technical and safety barriers. A promising alternative that circumvents these shortcomings is the direct delivery of proteins into cells. Here we introduce a non-viral, ligand-mediated protein delivery system capable