詳細
ケラチナーゼは非終端のペプチド結合を切断する非特異的セリンプロテアーゼです。この酵素は37~70℃で活性です。最も高い活性は通常70℃で見られます。
ケラチンは細菌や真核生物に存在するメタロプロテアーゼでもあります。Bacilus licheniformisの培養から単離されるケラチナーゼは単量体酵素です。
アプリケーション
クラミドフィラ・ニューモニエ(肺炎クラミジア)株による宿主細胞への侵襲におけるグリコサミノグリカン(GAG)の役割の研究において、基本小体(EB)、GAG分子、細胞の酵素処理にケラチナーゼが使用できます。
生物化学的/生理学的作用
ケラチナーゼは、不溶解性ケラチン基質を分解する能力を有する特定のクラスの細胞外タンパク分解誘導酵素です。ケラチナーゼは、下水道システムにおいて廃水処理の際の髪、羽毛およびコラーゲンの加水分解に重要です。ケラチナーゼは食品産業、動物用資料調製などにおいても有用です。家禽産業由来の不溶性羽毛ケラチンは、酵素加水分解によって接着剤、飼料、肥料、フィルムに変換するか、もしくは希少アミノ酸であるセリン、システインおよびプロリンの製造に使用することができます。
物性
ケラチナーゼは、0.10%のSDS、1.0% のCTAB、およびEDTAによって活性化されます。ケラチナーゼは、ツイーン®20、DMSO、イソプロパノール、メタノールおよびエタノールによって部分的に阻害されます。
単位の定義
1単位の酵素はカゼインを加水分解することができ、pH 7.5、37℃でフォリン-チオカルトー試薬として1分当たり1 umol(181 μg)のチロシンに相当する吸収値を生じます。
調製ノート
この酵素は、0.5~1.0 mg/mLで無菌水あるいはリン酸緩衝液に溶解することができます。最も優れる活性は新たに調製された溶液で見られます。しかし、ケラチナーゼ溶液の単回使用のアリコートは-20℃で保存することができます。
基質
ケラチン。ケラチナーゼはプリオンおよびプリオン様タンパク質の分解に使用されています。
その他情報
この酵素にはC末端の6-ヒスチジンタグが含まれています。
法的情報
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
K4519-VAR:
K4519-500UN:
K4519-BULK:
K4519-500UN-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Applied and environmental microbiology, 71(7), 3420-3426 (2005-07-08)
Based on previous screening for keratinolytic nonpathogenic fungi, Paecilomyces marquandii and Doratomyces microsporus were selected for production of potent keratinases. The enzymes were purified and their main biochemical characteristics were determined (molecular masses, optimal temperature and pH for keratinolytic activity
Bacterial Keratinases: Useful Enzymes for Bioprocessing Agroindustrial Wastes and Beyond.
Food and Bioprocess Technology, 1(2), 105-116 (2008)
The Journal of infectious diseases, 187(8), 1291-1300 (2003-04-16)
The role of glycosaminoglycans (GAGs) in the invasion of host cells by Chlamydia pneumoniae strains TW-183 and A-03 was investigated and compared with the role of invasion by C. trachomatis serovars L2 and E. The quantities of epithelial and endothelial
Food technology and biotechnology, 56(3), 312-328 (2018-12-05)
Keratin is a complex and structurally stable protein found in human and animal hard tissues, such as feathers, wool, hair, hoof and nails. Some of these, like feathers and wool, represent one of the main sources of protein-rich waste with
Journal of Zhejiang University. Science. B, 9(1), 60-67 (2008-01-16)
A new feather-degrading bacterium was isolated from a local feather waste site and identified as Bacillus subtilis based on morphological, physiochemical, and phylogenetic characteristics. Screening for mutants with elevated keratinolytic activity using N-methyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidine mutagenesis resulted in a mutant strain KD-N2