Merck
H4380
Sigma-Aldrich
ヒストン from calf thymus
Type VIII-S
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Beilstein:
1895465
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
NACRES:
NA.51
由来生物
bovine (calf) thymus
品質水準
タイプ
Type VIII-S
形状
powder
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
SIGMAの命名法による「Type」とLuckらの命名法による「Fraction」とは異なります。混同しないようご注意ください。
品質
その他のサブグル-プも含みます。
調製ノート
Johns, E.W.,Biochem. に記載された方法の変法により単離した高アルギニンサブグル-プf3J., 92, 55 (1964).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H4380-100MG:
H4380-50MG:
H4380-BULK:
H4380-25MG:
H4380-10MG:
H4380-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Renata de Moraes Maciel et al.
Biochemical and biophysical research communications, 370(1), 53-56 (2008-03-19)
The transcriptional co-activator GCN5, a histone acetyltransferase (HAT), is part of large multimeric complexes that are required for chromatin remodeling and transcription activation. As in other eukaryotes, the DNA from the parasite Schistosome mansoni is organized into nucleosomes and the