Merck
H9250
Sigma-Aldrich
ヒストン from calf thymus
Type II-A, lyophilized powder
別名:
histone type VIII-S
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Beilstein:
1895465
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
NACRES:
NA.51
由来生物
bovine (calf) thymus
品質水準
タイプ
Type II-A
形状
lyophilized powder
アプリケーション
cell analysis
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヒストンは、H3、H4、H2A、H2Bを含む八量体タンパク質です。コアタンパク質を有し、その周囲にあるらせん状のDNAがヌクレオソーム構造を形成します。コアヒストンタンパク質には、球状ドメインが含まれます。各タンパク質のN末端には、塩基性アミノ酸があります。H2AはC末端にもアミノ酸を有し、ヒストンテールを形成します。ヌクレオソーム構造は、クロマチン凝縮中にリンカーヒストンにより安定化します。
アプリケーション
ウシ胸腺由来ヒストンは、次の用途で使用されています。
  • メチルトランスフェラーゼアッセイに用いるメチルトランスフェラーゼ反応混合物に使用。
  • 第15染色体上のMORF4(第4染色体上モータリティファクター)関連遺伝子(MRG15)クロモドメインとヒストンとの結合の可能性を調べるin vitro結合アッセイに使用。
  • 肝内クッパー細胞を刺激するために、in vitro共培養アッセイに使用。
生物化学的/生理学的作用
コアヒストンは、ヒストン-ヒストン相互作用に関与し、ヌクレオソーム構造DNAの構成を維持します。ヒストンテールは、高次ヌクレオソーム構造の形成に寄与します。クロマチン繊維の全体的な構造および作用が、ヒストン修飾により調節されます。
特徴および利点
SIGMAの命名法による「Type」とLuckらの命名法による「Fraction」とは異なります。混同しないようご注意ください。
調製ノート
未分画全ヒストン
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
H9250-VAR:
H9250-500MG:
H9250-100MG:
H9250-BULK:
H9250-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yannick Tauran et al.
Scientific reports, 9(1), 5816-5816 (2019-04-11)
By means of Silicon Nano Tweezers (SNTs) the effects on the mechanical properties of λ-phage DNA during interaction with calf thymus nucleosome to form an artificial chromatin analog were measured. At a concentration of 100 nM, a nucleosome solution induced a
Histones and histone modifications
Peterson CL, et al.
Current Biology, 14(14), R546-R551 (2004)
Histones activate the NLRP3 inflammasome in Kupffer cells during sterile inflammatory liver injury
Huang H, et al.
Journal of Immunology, 191(5), 2665-2679 (2013)
Structure of human MRG15 chromo domain and its binding to Lys36-methylated histone H3
Zhang P, et al.
Nucleic Acids Research, 34(22), 6621-6628 (2006)
Juan-Carlos Cabrera et al.
Glycobiology, 20(6), 775-786 (2010-03-05)
Plant cell walls undergo remodeling during growth and development and are the first target of many invading pathogens. Acidic pectin (homogalacturonans) binds calcium and forms chain dimers called egg boxes and even multimers at higher calcium ion concentrations. Chitosan, the