Merck
M4401
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗ミオシン(軽鎖 20 kDa) マウス宿主抗体
clone MY-21, ascites fluid
別名:
Myosin Light Chain Antibody, Myosin Light Chain Antibody - Monoclonal Anti-Myosin (Light Chains 20 kDa) antibody produced in mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MY-21, monoclonal
分子量
antigen 20 kDa
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
human, chicken, pig, bovine, rabbit
テクニック
indirect immunofluorescence: 1:200 using human or chicken fibroblasts
western blot: suitable using denatured and reduced myosin of muscle
アイソタイプ
IgM
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
chicken ... MYLK2(396356)
human ... MYLK2(85366)
詳細
モノクローナル抗ミオシン(軽鎖20 kDa)(マウスIgMアイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞と免疫化マウスの脾細胞との融合により産生されるハイブリドーマに由来します。ミオシンは、同一の重鎖(それぞれ200,000ダルトン)および4本の軽鎖(15,000~20,000ダルトン)と相互作用することが知られている500,000 Daのタンパク質です。ミオシン分子は、尾部(棒状)領域と頭部領域の2つの主要な領域で構成されています。
特異性
モノクローナル抗ミオシンは、SDS、熱で変性および還元されたニワトリの砂嚢、腸またはブタの胃ミオシンの20,000ダルトン軽鎖と最もよく反応します。
免疫原
ニワトリ水晶体膜。
アプリケーション
マウスで産生されたモノクローナル抗ミオシン(軽鎖20 kDa)抗体は、以下の用途に使用されています:
  • ウエスタンブロット分析
  • 蛍光免疫組織化学的検査
  • 共焦点顕微鏡法
モノクローナル抗ミオシン(軽鎖20 kDa)抗体は、免疫ブロッティングおよびウエスタンブロッティングで使用できます。
生物化学的/生理学的作用
ミオシンは、筋収縮、筋フィラメントの滑動、およびATPase活性の制御に関与する細胞骨格タンパク質です。1:200に希釈したモノクローナル抗ミオシン(軽鎖20 kDa)抗体は、MLC20の検出に使用できます。また、2次元スラブゲルの染色(1:10,000)にも役立ちます。抗ミオシン(軽鎖20 kDa)抗体は、SDS、熱で変性および還元されたニワトリの砂嚢、ニワトリの腸、およびブタの胃ミオシンの20 kDa軽鎖と特異的に反応しますが、天然状態の未変成ミオシン分子とは反応しません。
細胞の運動性に関与している2つの主な細胞骨格タンパク質は、アクチンとミオシンです。アクチンとミオシンは多くのタイプの細胞の成分であり、運動、分泌、細胞質流動、ファゴサイトーシスおよび細胞質分裂など無数の細胞プロセスに関与していることを多くの研究者が示しています。ミオシン分子は、生理的イオン強度とpHの溶液中で自発的に集合してフィラメントを形成します。太いフィラメントは主にミオシン分子で構成されています。ミオシンは酵素(ATPアーゼ)であり、その活性は筋肉の収縮を引き起こす自由エネルギーの即時型の供給源です。ミオシンは、細いフィラメントの主要な構成要素である重合型アクチンに結合します。
物理的形状
製品は、15 mMのアジ化ナトリウムを保存剤として含む腹水として提供されます。
保管および安定性
連続して使用する際は、2~8°Cで最大1カ月保管します。それ以上保管すると、溶液が作業用アリコート中で凍結するおそれがあります。繰り返し凍結・解凍することは推奨しません。「霜のつかない」冷凍庫での保管は推奨しません。長期保管によりわずかな濁りが見られる場合は、遠心分離によって溶液を清澄してから使用します。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
M4401-.5ML:
M4401-BULK:
M4401-100UL:
M4401-.2ML:
M4401-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Single Molecule Studies of Myosins
Farrow RE, et al.
Single Molecule Biology, 1-1 (2009)
Toshihito Kakei et al.
Proceedings of the Japan Academy. Series B, Physical and biological sciences, 88(5), 201-211 (2012-06-13)
Chara myosin is plant myosin responsible for cytoplasmic streaming and moves actin filaments at 60 µm/s, which is the fastest of all myosins examined. The neck of the myosin molecule has usually mechanical and regulatory roles. The neck of Chara
Contribution of increased VEGF receptors to hypoxic changes in fetal ovine carotid artery contractile proteins
Adeoye OO, et al.
American Journal of Physiology. Cell Physiology, 304(7), C656-C665 (2013)
Intracellular ascorbate prevents endothelial barrier permeabilization by thrombin
Parker WH, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 290(35), 21486-21497 (2015)
G Redaelli et al.
Circulation research, 82(5), 594-603 (1998-04-07)
Recently, insulin-like growth factor-1 (IGF-1) has been claimed to positively influence the cardiac performance of the decompensated heart. On this basis, the effects of constitutive overexpression of IGF-1 on the mechanical behavior of myocytes were examined in transgenic mice in