アッセイ
>98% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white to light yellow
溶解性
acetone: soluble
ethanol: soluble
ethyl acetate: soluble
methanol: soluble
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-17,19,21,23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4+,13-12+
InChI Key
XEYBRNLFEZDVAW-RTYMFESYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Involved in vasodilator actions of kinins such as bradykinin
警告
その他情報
Kessler, W., et al. 1992. Exp. Brain Res.91, 467.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
538904-MG:
538904-1MG:
試験成績書(COA)