Merck
SML3031
Sigma-Aldrich
セレコキシブ
≥98% (HPLC), powder, cyclooxygenase-2 inhibitor
別名:
4-[5-(4-メチルフェニル)-3-(トリフルオロメチル)-1H-ピラゾール-1-イル]ベンゼンスルホンアミド, CJ-016377, CP-598107, PF-00345549, PHA-00846533, SC-58635, YM-177
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H14F3N3O2S
CAS番号:
分子量:
381.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
製品名
セレコキシブ, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)-c2cc(nn2-c3ccc(cc3)S(N)(=O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-2-4-12(5-3-11)15-10-16(17(18,19)20)22-23(15)13-6-8-14(9-7-13)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25)
InChI Key
RZEKVGVHFLEQIL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
セレコキシブは非ステロイド性抗炎症薬(NSAID)であり、シクロオキシゲナーゼ-2 (COX-2)の選択的阻害剤です。 COX-2に対するセレコキシブの選択性は、COX-1に対する選択性の少なくとも10~20倍になります。
セレコキシブは非ステロイド系抗炎症薬(NSAID)の一種であり、シクロオキシゲナーゼ-2(COX-2)の選択的インヒビターです。
Celecoxib is a non-steroidal, anti-inflammatory drug (NSAID) and a cyclooxygenase-2 (COX-2) selective inhibitor. Celecoxib is at least 10-20 times more selective for COX-2 over COX-1.
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3031-BULK:
SML3031-50MG:
SML3031-VAR:
SML3031-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
B J Auerbach et al.
Atherosclerosis, 115(2), 173-180 (1995-06-01)
Rabbits fed a diet enriched in casein develop an endogenous hypercholesterolemia (EH) due both to an increased low density lipoprotein (LDL) synthetic rate and decreased LDL receptor activity. Pre-established EH in this model was used to assess the ability and